Learn More
8-Octanlactam, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7024266
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11428557
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18621.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 935-30-8 | C8H15NO | 141.214 g/mol
2-Azacyclononanone has been used as an internal standard liquid chromatography-ultraviolet detection method for the determination of caprolactam in the aqueous food stimulant 3% acetic acid (w/v).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Azacyclonanon wurde als interne Standardmethode der Flüssigkeitschromatographie-Ultraviolett-Detektion zur Bestimmung von Caprolactam im wässrigen Nahrungsstimulans 3 % Essigsäure (w/v) verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol (nahezu transparent).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 935-30-8
Summenformel C8H15NO
Molekulargewicht (g/mol) 141.214
MDL-Nummer MFCD00003273
InChI-Schlüssel YDLSUFFXJYEVHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-azacyclononanone, caprylolactam, capryllactam, azacyclononan-2-one, 8-octanelactam, 8-aminooctanoic acid lactam, 2-perhydroazoninone, 2h-azonin-2-one, octahydro, cyclooctanone lactam, octamethylenimine, 2-oxo
PubChem CID 13632
IUPAC-Name 2-Azonanon
SMILES C1CCCC(=O)NCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Octanolactam
Schmelzpunkt 72°C to 75°C
Menge 5 g
Beilstein 109775
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol (almost transparency).
Formelmasse 141.21
Reinheit (%) 98%