Learn More
8-Oxa-3-azabicyclo-[3.2.1]-octan Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15488536
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15488536 250 mg 250 Milligramm
15490729 1 g 1 Gramm
15400739 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15488536 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63825.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 54745-74-3 | C6H12ClNO | 149.62 g/mol
8-Oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride is employed as a important raw material and intermediate used in organic synthesis agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
8-Oxa-3-azabicyclo[3.2.1]Oktanhydrochlorid wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese in den Bereichen Agrochemie, Pharmazie und Färbemittel verwendet.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54745-74-3
Summenformel C6H12ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 149.62
MDL-Nummer MFCD17926456,MFCD09800611
InChI-Schlüssel XADOTNAXKKFKDY-UHFFFAOYNA-N
Synonym 8-oxa-3-azabicyclo 3.2.1 octane hydrochloride, 8-oxa-3-azabicyclo 3,2,1 octane hydrochloride, 8-oxa-3-azabicyclo 3.2.1 octane hcl, 8-oxa-3-azabicyclo 3.2.1 octanehydrochloride, 8-oxa-3-azabicyclo 3.2.1 octane, hydrochloride, 8-oxa-3-aza-bicyclo 3.2.1 octane hydrochloride, 8-oxa-3-azabicyclooctane hydrochloride, 8-oxa-3-azabicyclo 3.2.1 octane-hcl, 8-oxa-3-aza-bicyclo 3.2.1 octane hcl
PubChem CID 21983536
SMILES Cl.C1CC2CNCC1O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride
Menge 250 mg
IUPAC-Name 8-Oxa-3-Azabicyclo[3.2.1]Octan;Hydrochlorid
Formelmasse 149.62
Reinheit (%) 97%