missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 8-Phenyl-1-octanol, 97%

Artikelnummer. 11392607
Click to view available options
Menge:
5g
Packungsgröße:
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11392607

Marke: Alfa Aesar™ L11758.06

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Applications
8-Phenyl-1-octanol is used as a pharmaceutical intermediate.

Solubility
Not miscible or difficult to mix with water.

Notes
Keep container tightly sealed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 8-Phenyl-1-octanol
CAS 10472-97-6
Siedepunkt 125°C to 127°C (0.2mmHg)
Geruch Odorless
Summenformel C14H22O
MDL-Nummer MFCD00040918
Menge 5g
Beilstein 2556146
Synonym 8-phenyl-1-octanol, benzeneoctanol, 8-phenyl-n-octanol, benzene-octanol, 8-phenyloctanol, 8-phenyloctyl alcohol, pubchem20051, acmc-1c2oz, 8-phenyl-1-octanol gc
InChI-Schlüssel MGIGATOGROSKNW-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCCCCCCCCC1=CC=CC=C1
IUPAC-Name 8-phenyloctan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 206.33
PubChem CID 517850
Formelmasse 206.33
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt