Learn More
Deutsch Neumann™ 8-teilige Guko-Sets aus rotem Naturgummi
Hervorragend für allgemeine Laboranwendungen geeignet. Deutsch Neumann™ Abstandhalter für Filtersätze (GUKO) sind aus Naturkautschuk gefertigt.
Marke:  Deutsch Neumann™ 2010182
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.18000kg
Artikelnummer. 10490801
  • 30.95 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Durometer 40 Shore A
  • Farbe: rot
  • Hervorragende Kälteflexibilität
  • Hohe Zugfestigkeit und Belastbarkeit
Bestellinformation
Farbe
Spezifikation
Spezifikation
Rot
Naturkautschuk
8/Packung
Je 8