Beschreibung
Labconco™ RapidVap Vacuum Dry Verdampfungssysteme sind Mehrproben-Verdampfer, die eine Kombination aus sanften Kräften (Wirbelbewegung, Trockenwärme und Vakuum) verwenden, um Proben schnell zu reduzieren.
- Das mikroprozessorgesteuerte Vakuumniveau beschleunigt die Verdampfung
- Rückseitiger Vakuumanschluss mit einem Außendurchmesser von 1/2 in. zum Anschluss einer Vakuumpumpe
- Automatischer Vakuumablass für den Fall eines Stromausfalls
- Mikroprozessorgesteuertes Trockenblockheizsystem mit 1000 W
- Mikroprozessorgesteuerte Wirbelbewegung zur Oberflächenvergrößerung
- Wartungsfreier Motor für eine gleichmäßige Leistung mit variabler Drehzahl
- Glasdeckel mit Lexan-Abschirmung mit doppelten Deckelklammern
- Die phenolfreie Dichtung gewährleistet eine vollständige Abdichtung unter Vakuum
- Mechanische Komponenten sind für eine längere Lebensdauer von chemischen Räuchen und Dämpfen isoliert
- Ein Alarm signalisiert den Abschluss des Durchlaufs, sodass Proben unbeaufsichtigt gelassen werden können
- Es können bis zu 9 verschiedene benutzerdefinierte Programme gespeichert werden
- CE-Konformität
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE |
| Farbe | Grau |
| Material | Aluminium |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Probenverdampfung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | RapidVap Verdampfungssysteme |
| Aufnahmevermögen | 600 ml-Probenröhrchen aus Glas |
| Material (Beschichtung) | PTFE |
| Form | Rund |
| Versandgewicht (angloamerikanisch) | 6,4 lb. |
| Versandgewicht (metrisch) | 2,9 kg |