Learn More
Labconco™ 8-Port-Verteiler für FreeZone™ Gefriertrockner
Artikelnummer. 15537559 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
1 l, 2,5 l, 4,5 l, 6 l, 8 l, 12 l oder 18 l FreeZone™ Gefriertrockner
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
15537559 1 l, 2,5 l, 4,5 l, 6 l, 8 l, 12 l oder 18 l FreeZone™ Gefriertrockner 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15537559 Lieferant Labconco™ Lieferanten-Nr. 7201800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3288.58 €
    2426.56 € / 1 Stück
    Sparen 862.02 €
    26% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verteiler aus Edelstahl für FreeZone™ Gefriertrockner verfügen über Neoprenventile mit Kunststoffknöpfen.
8-Port-Verteiler
  • Edelstahl, Güte 304
  • 8 Neoprenventile mit Kunststoffknöpfen, passend für 1/2-in.- und 3/4-in.-Adapter.
  • Zur Verwendung mit 1 l, 2,5 l, 4,5 l, 6 l, 8 l, 12 l oder 18 l FreeZone Gefriertrockner
  • Gefriertrockner, Glaswaren und Adapter erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Mit Verriegelungsstift
Spezifikation
Typ Trocknungsverteiler
Anzahl Einschübe 0
Material Edelstahl (304)
Anzahl Ports 8
Zur Verwendung mit (Geräte) 1 l, 2,5 l, 4,5 l, 6 l, 8 l, 12 l oder 18 l FreeZone™ Gefriertrockner
Enthält 8 Neoprenventile mit geformten Kunststoffknöpfen und 1 Verriegelungsstift
Breite (angloamerikanisch) 8,6 in.
Höhe (angloamerikanisch) 15,7 in.
Länge (angloamerikanisch) 8,6 in.
Versandgewicht (angloamerikanisch) 8,5 lb.
Gewicht (angloamerikanisch) 7 lb.