Learn More
8-Chinolincarbonsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10191142 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Menge:
250 mg
Verpackung:
Glasflasche
Förpackningsstorlek:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Menge Verpackung Förpackningsstorlek
10191142 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10191142 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 368802500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-03-2027
Lägg i varukorgen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Specifikationer
Chemischer Name oder Material 8-Quinolinecarboxylic acid
CAS 86-59-9
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 183°C to 185°C
Farbe Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C10H7NO2
MDL-Nummer MFCD00047619
Menge 250 mg
Beilstein 22, 81
Fieser 06,450
Merck Index 15, 8187
Synonym 8-quinolinecarboxylic acid, 8-carboxyquinoline, 8-quinolinecarboxylicacid, unii-5xw75tfd94, ccris 6956, pubchem5868, acmc-209qal, 8-quinlinecarboxylic acid, 8-quinoline carboxylic acid, 8-quinoline-carboxylic acid
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
InChI-Schlüssel QRDZFPUVLYEQTA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)C(=O)O)N=CC=C2
IUPAC-Name Chinolin-8-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 173.17
PubChem CID 66582
Formelmasse 173.17
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 8-Quinolinecarboxylic acid
Signalord
  • Achtung
Riskkategorier
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Faroangivelser
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Skyddsangivelse
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.