Learn More
8-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-8-Hydroxy-Efavirenz, Technische Qualität, TRC
Artikelnummer. 30340370
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30340370 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30340370 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6911001MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-(tert-Butyldimethylsilyloxy) 8-Hydroxy Efavirenz, Technical Grade
CAS 1027042-31-4
Summenformel C20H23ClF3NO3Si
Menge 1 mg
Synonym 8-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-6-chloro-4-(cyclopropylethynyl)-1,4-dihydro-4-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazin-2-one, 6-Chloro-4-(2-cyclopropylethynyl)-8-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-1,4-dihydro-4-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazin-2-one
InChI-Formel InChI=1S/C20H23ClF3NO3Si/c1-18(2,3)29(4,5)28-15-11-13(21)10-14-16(15)25-17(26)27-19(14,20(22,23)24)9-8-12-6-7-12/h10-12H,6-7H2,1-5H3,(H,25,26)
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)Oc1cc(Cl)cc2c1NC(=O)OC2(C#CC3CC3)C(F)(F)F
IUPAC-Name 8-[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy-6-chlor-4-(2-cyclopropylethinyl)-4-(trifluormethyl)-1H-3,1-benzoxazin-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 445.94
Formelmasse 445.1088