missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One 8-Well-Streifenplatten mit flachem Boden aus Polystyrol
Click to view available options
Oberflächenbehandlung:
Microlon 200
Microlon 600
Beschreibung
- 1 x 8 Streifen
- Nicht steril
- Flachboden
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Streifenplatte |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Bindungsart | Mittleres Bindungsvermögen |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl Wells | 8 |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 20 bis 350 μl |
| Sterilität | Unsteril |
| Oberflächenbehandlung | Microlon 200 |
| Gesamtvolumen (metrisch) Well | 388 μl |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur