Learn More
Greiner Bio-One 8-Well-Streifenplatten aus Polystyrol mit rundem Boden
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13097833
Change view
Click to view available options
:
MICROLON 200 Beschichtung, mittleres Bindungsvermögen
Artikelnummer.
13097833 MICROLON 200 Beschichtung, mittleres Bindungsvermögen
1 options
Artikelnummer. 13097833
Marke: Greiner Bio-One 767001
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA, Pyrogen-frei.
  • 1 x 8 Streifen
  • Nicht steril
  • Rundboden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Streifenplatte
Bindungsart Mittleres Bindungsvermögen
Material Polystyrol
Anzahl Wells 8
Sterilität Unsteril
Oberflächenbehandlung Microlon 200
Wellform Runder Boden (U-Well)
Anzahl pro Karton 400