Learn More
Thermo Scientific™ 8 x 50 ml Festwinkelrotor
Artikelnummer. 10543812 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
8 x 50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Packungsgröße
10543812 8 x 50 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10543812 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 75003335
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3150.00 €
    3010.00 € / 1 Stück
    Sparen 140.00 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Führen Sie Hochrisiko-Anwendungen mit dem Thermo Scientific™ 8 x 50 ml Festwinkelrotor durch.
Führen Sie Hochrisiko-Anwendungen mit dem Thermo Scientific™ 8 x 50 ml Festwinkelrotor durch.
Bestellinformationen:
Bestellen Sie den Rotorkörper (75-003 -335) und Komponenten, um das Komplettset zu erhalten. Bestellen Ersatz-O-Ringe/-Dichtungen unter der Nummer 75-003-404. Röhrchenadapter sind ebenfalls gesondert erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner.
Kompatibel mit:
Thermo Scientific™ Stratos Biofuge, Sorvall™ Stratos Zentrifugen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 8 x 50 ml Festwinkelrotor
Typ Festwinkelrotor
Fassungsvermögen 8 x 50 ml
Max. RZB 20.220 x g (bei 208 V 26.920 x g)
Max. Geschwindigkeit 13.000 U/min (Modell für 208V 15.000 U/min)
Radius (metrisch) 10,7 cm
Min. Radius (metrisch) 5,6 cm
K-Faktor 971 (für Geräte mit 120 V)
729 (für Geräte mit 208 V)
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific Zentrifugen Sorvall Stratos und Stratos Biofuge
Winkel 34°
Zertifizierung/Konformität Von CAMR™, HPA, Porton Down/England hinsichtlich Biosicherheit zertifiziert.
Biocontainment Ja