Beschreibung
Führen Sie Mikrovolumenprotokolle wie die PCR-Probenvorbereitung mit dem Thermo Scientific™ 8 x 8 PCR-Streifen-Festwinkelrotor durch: Kann Zentrifugierdrehzahlen von bis zu 15.000 U/min/17.860 x g für Ihre PCR-Anwendungen erreichen.
Eignet sich für Mikrovolumenprotokolle wie die PCR-Probenvorbereitung, komplett mit unseren innovativen Thermo Scientific Technologien.
Sicherer Auto-Lock-Rotorwechsel auf Knopfdruck in unter 3 Sekunden:
- Einfaches Einsetzen und Entnehmen des Rotors
- Kein Werkzeug erforderlich
- Keine komplizierten Verfahren zum Rotorwechsel
- Freier Zugang zur Kammer für einfache Reinigung
- Schneller Wechsel zwischen Anwendungen – von konischen Röhrchen zu Blutröhrchen und von Mikroröhrchen zu Mikrotiterplatten – und die Flexibilität zur Weiterentwicklung mit den sich wandelnden Anforderungen Ihres Labors.
Zertifizierter† Biobehälter-Rotordeckel für die einhändige Bedienung auch mit Handschuhen.
Bestellinformationen:
Biobehälter-Ersatzdeckel (75005730) und Ersatz-O-Ringe (75005726) sind separat erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Vertriebsmitarbeiter.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 8 x 8 PCR-Streifen-Festwinkelrotor |
| Typ | Festwinkelrotor |
| Fassungsvermögen | 8 x 8 PCR-Streifen |
| Max. RZB | 17.860 × g |
| Max. Geschwindigkeit | 15.000 U/min |
| Radius (metrisch) | 71 mm |
| K-Faktor | 553 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermo Scientific Sorvall ST 8, Megafuge 8 und Zentrifugen der Serie SL 8 |
| Winkel | 45° |
| Biocontainment | Ja |
† Der Biobehälter ist von Public Health England, Porton Down, Großbritannien, zertifiziert.