Learn More
Thermo Scientific™ -80 °C-Tischtiefkühlgerät
Schützen Sie Ihre wertvollen Proben mit diesem Tischtiefkühlgerät, das ideal für persönliche Anwendungen oder klinische Studien geeignet ist.
Beschreibung
Schützen Sie Ihre wertvollen Proben mit dem Thermo Scientific -80 °C-Tischtiefkühlgerät, das für persönliche Anwendungen oder klinische Studien ideal geeignet ist und eine Kapazität von 28 Litern bietet.
Gehäuseausführung:
- Kompakte Stellfläche von 640 x 781 mm
- Hermetisch abgedichtete Kühlkompressoren in Industriequalität
- Einfach zu reinigendes Stahlgehäuse mit stoßfester Pulver-Einbrennlackierung
- 102 mm dicke eingeschäumte, FCKW-freie Urethan-Isolierung zum Schutz des Produkts gegen extreme Umgebungsbedingungen
- Stabiler Deckel mit Gegengewicht und Schloss
- Thermisch isolierter Innendeckel
- Luftgekühlte Kühlsysteme, um Solltemperaturen bei Raumtemperaturen von 32 °C stabil zu halten
Steuerungssystem:
- Elektronische Regelung mit einstellbarem Temperatursollwert
- Digitales Temperaturdisplay mit einer Auflösung von 1 °C
- Sollwertanzeige auf Knopfdruck
- Mit Schlüssel betätigter Hauptnetzschalter
Alarmsystem:
- Integrierter, voreingestellter Übertemperatur-Sicherheitsalarm mit Batterie-Notstromversorgung und akustischem Alarmsignal bei Temperaturabweichungen
- Anschlussmöglichkeit an ein externes Überwachungssystem