Learn More
Axygen™ 80-Well Mikrozentrifugenröhrchengestell
Dieses 80-Well Mikroröhrchengestell aus Polypropylen fasst 1.5/2.0 ml-Mikroröhrchen mit Schraubverschluss, wodurch es eine hervorragende Option für die Kryolagerung darstellt.
Marke: Axygen™ R-80-R
Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.19400kg
Beschreibung
- Farbe: rot
- Wells mit konischem Boden bieten eine hervorragende Stabilität für konische Röhrchen.
- Jedes Well ist nummeriert, um eine einfache Probenidentifikation zu ermöglichen.
- Mit mattiertem seitlichen Beschriftungsfeld
- Beständig gegen die meisten Laborchemikalien und Lösungsmittel
Spezifikation
5 x 16 | |
1.5 bis 2 ml-Mikroröhrchen mit Schraubverschluss | |
Lagerung von Kryoröhrchen |
Rot | |
Polypropylen |