Learn More
Hamilton™ 800 Microliter Spritzen, Nadel nicht enthalten
Description
- Ideal zum Dosieren von Mengen ab 0,5 μL bis zu 250 μL
- Eine Vielzahl von verschiedenen Anschlüssen und Nadeloptionen stehen zur Verfügung
- Der Spritzenhalter ist am Flansch befestigt, der verhindert, dass sich der Zylinder aufheizt, und Unterstützung für Kolben mit kleinem Volumen bietet, die anfällig für Verbiegungen sind
Specifications
Specifications
| Material | Borosilicate Glass |
| Kanülen-Gauge | No Needle Included |
| Produkttyp | Microliter Syringe |
| Anschlusstyp | Removable |
| Graduated | Yes |