Learn More
Hamilton™ Microliter™ Spritzen der Serie 800, Anschlusstyp N
Beschreibung
- Ideal für die Abgabe von Volumina von 0.5 μl bis 250 μl
- Eine Vielzahl von verschiedenen Anschlüssen und Nadeloptionen stehen zur Verfügung
- Der Spritzenhalter ist am Flansch befestigt, der verhindert, dass sich der Zylinder aufheizt, und Unterstützung für Kolben mit kleinem Volumen bietet, die anfällig für Verbiegungen sind
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Borosilikatglas (Zylinder), Edelstahl (Kolben) |
| Kanülen-Gauge | 22 s G |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.02 Zoll |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | 0.0059 Zoll |
| Innendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.15 mm |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | 0,0283 in. |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.3 Zoll |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.72 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 7.75 mm |
| Mehr anzeigen |