Learn More
Kobaltstandard: Co @ 5000 μg/g in Kohlenwasserstofföl, VHG™
Artikelnummer. 18073750
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
200 g
400 g
800 g
Packungsgröße:
200 Gramm
400 Gramm
50 Gramm
800 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18073750 800 g 800 Gramm
30041027 400 g 400 Gramm
18082350 200 g 200 Gramm
18010550 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18073750 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGOCODN5000800G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Kobaltstandard: Co @ 5000 μg/g in Kohlenwasserstofföl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cobalt
CAS 7440-48-4
Verfahren ICP/XRF/RDE
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Cobalt
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel Co
Konzentration 5000 μg/g
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Co
SMILES [Co]
IUPAC-Name Kobalt
Solvent or Matrix 75 cSt Mineral Oil
Molekulargewicht (g/mol) 58
Menge 800 g
Formelmasse 58.9332 g/mol