Learn More
Tuttnauer 85L Benchtop Autoclave
Artikelnummer. 17841087 Alle ansehen Tuttnauer Produkte
Click to view available options
Eigenschaften:
Dreiphasig
Dreiphasig, Gekühlt
Einzelphase
Kühlen, Vakuum, Dampferzeuger, Drucker
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17841087
Marke: Tuttnauer 3870EL230D
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
The 3870EL-D has an advanced multi-color control panel and a chamber made of 316L stainless steel. Each model has a number of optional added-value features which can be configured for fast cooling, efficient drying, biohazard and waste sterilization, Fo control, and more.
Designed for your laboratory applications. The 3870EL-D has an advanced multi-color control panel and a chamber made of 316L stainless steel. Each model has a number of optional added-value features which can be configured for fast cooling, efficient drying, Fo control, and more.
  • Advanced Control System - Take Advantage of Tuttnauer’s state-of-the-art control system with multi-color display
  • Safe - Automatic pressure locking system. Door will not open when the chamber is overpressured
  • Optional Internal Printing - Documents date, time, temperature and pressure
  • Intuitive Multi-Color Display - Multi-color display for easier reading gives quick access to important information. Color is used to indicate the stage of the cycle
  • High Quality Stainless Steel - 316L grade stainless steel chamber and door with electro-polish finish
  • Diverse Load Types - The 3870EL-D autoclave comes with 8 factory set cycle programs that cover the processing needs of most laboratories and research centers
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 18.7 gal.
Kapazität (metrisch) 85 L
Tiefe (metrisch) Kammer 70 cm
Durchmesser (angloamerikanisch) Kammer 15.2 in.
Tiefe (angloamerikanisch) Kammer 28 in.
Durchmesser (metrisch) Kammer 38 cm
Länge (angloamerikanisch) 37.6 in.
Länge (metrisch) 94 cm
Produkttyp Tisch-Autoklav
Temperatur (angloamerikanisch) 221°F to 279°F
Temperatur (metrisch) 105°C to 137°C
Eigenschaften Einzelphase
Material Edelstahl 316L