Learn More
Tuttnauer 85L Benchtop Autoclave
Artikelnummer. 17851087 Alle ansehen Tuttnauer Produkte
Change view
Click to view available options
Eigenschaften:
Dreiphasig
Dreiphasig, Gekühlt
Einzelphase
Kühlen, Vakuum, Dampferzeuger, Drucker
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Eigenschaften unitSize
17851087 Kühlen, Vakuum, Dampferzeuger, Drucker 1 Stück
17841087 Einzelphase 1 Stück
17821097 Dreiphasig 1 Stück
17881077 Dreiphasig, Gekühlt 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 17851087
Marke: Tuttnauer 3870ELCPVGP380D
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The 3870EL-D has an advanced multi-color control panel and a chamber made of 316L stainless steel. Each model has a number of optional added-value features which can be configured for fast cooling, efficient drying, biohazard and waste sterilization, Fo control, and more.
Designed for your laboratory applications. The 3870EL-D has an advanced multi-color control panel and a chamber made of 316L stainless steel. Each model has a number of optional added-value features which can be configured for fast cooling, efficient drying, Fo control, and more.
  • Advanced Control System - Take Advantage of Tuttnauer’s state-of-the-art control system with multi-color display
  • Safe - Automatic pressure locking system. Door will not open when the chamber is overpressured
  • Optional Internal Printing - Documents date, time, temperature and pressure
  • Intuitive Multi-Color Display - Multi-color display for easier reading gives quick access to important information. Color is used to indicate the stage of the cycle
  • High Quality Stainless Steel - 316L grade stainless steel chamber and door with electro-polish finish
  • Diverse Load Types - The 3870EL-D autoclave comes with 8 factory set cycle programs that cover the processing needs of most laboratories and research centers
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 18.7 gal.
Kapazität (metrisch) 85 L
Tiefe (metrisch) Kammer 70 cm
Durchmesser (angloamerikanisch) Kammer 15.2 in.
Tiefe (angloamerikanisch) Kammer 28 in.
Durchmesser (metrisch) Kammer 38 cm
Länge (angloamerikanisch) 54.7 in.
Länge (metrisch) 136.6 cm
Produkttyp Tisch-Autoklav
Temperatur (angloamerikanisch) 221°F to 279°F
Temperatur (metrisch) 105°C to 137°C
Eigenschaften Kühlen, Vakuum, Dampferzeuger, Drucker
Material Edelstahl 316L