Learn More
Tuttnauer 85-Liter-Tischautoklav
Artikelnummer. 17881077 Alle ansehen Tuttnauer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Eigenschaften:
Dreiphasig
Dreiphasig, Gekühlt
Einzelphase
Kühlen, Vakuum, Dampferzeuger, Drucker
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Eigenschaften unitSize
17881077 Dreiphasig, Gekühlt 1 Stück
17841087 Einzelphase 1 Stück
17821097 Dreiphasig 1 Stück
17851087 Kühlen, Vakuum, Dampferzeuger, Drucker 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17881077 Lieferant Tuttnauer Lieferanten-Nr. 3870ELC380D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20606.25 €
    17035.61 € / 1 Stück
    Sparen 3570.64 €
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der 3870EL-D verfügt über ein fortschrittliches, mehrfarbiges Bedienfeld und eine Kammer aus Edelstahl 316L. Jedes Modell verfügt über eine Reihe optionaler Zusatzfunktionen, die für schnelle Kühlung, effiziente Trocknung, Sterilisation von Biogefahrenstoffen und Abfällen, Fo-Kontrolle und mehr konfiguriert werden können.
Entwickelt für Ihre Laboranwendungen. Der 3870EL-D verfügt über ein fortschrittliches, mehrfarbiges Bedienfeld und eine Kammer aus Edelstahl 316L. Jedes Modell verfügt über eine Reihe optionaler Zusatzfunktionen, die für schnelle Kühlung, effiziente Trocknung, Fo-Kontrolle und mehr konfiguriert werden können.
  • Fortschrittliches Steuerungssystem – Profitieren Sie ’vom hochmodernen Steuerungssystem von Tuttnauer mit Mehrfarbendisplay.
  • Sicher – Automatisches Druckverriegelungssystem. Die Tür öffnet sich nicht, wenn die Kammer überdruckt ist.
  • Optionaler interner Druck – Dokumentiert Datum, Uhrzeit, Temperatur und Druck
  • Intuitives Mehrfarbendisplay – Das Mehrfarbendisplay für bessere Lesbarkeit ermöglicht den schnellen Zugriff auf wichtige Informationen. Die Farbe dient zur Kennzeichnung des jeweiligen Zyklusstadiums.
  • Hochwertiger Edelstahl – Kammer und Tür aus Edelstahl 316L mit elektropolierter Oberfläche
  • Verschiedene Beladungsarten – Der Autoklav 3870EL-D verfügt über 8 werkseitig voreingestellte Zyklusprogramme, die die Verarbeitungsanforderungen der meisten Labore und Forschungszentren abdecken.
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 18,7 gal.
Kapazität (metrisch) 85 L
Tiefe (metrisch) Kammer 70 cm
Durchmesser (angloamerikanisch) Kammer 15,2 in.
Tiefe (angloamerikanisch) Kammer 28 in.
Durchmesser (metrisch) Kammer 38 cm
Länge (angloamerikanisch) 37,6 in.
Länge (metrisch) 94 cm
Produkttyp Tisch-Autoklav
Temperatur (angloamerikanisch) 221 bis 279 °F
Temperatur (metrisch) 105 bis 137 °C
Eigenschaften Dreiphasig, Gekühlt
Material Edelstahl 316L