Beschreibung
Merkmale
- F o Softwaresteuerung
- PID-Druckregelung (Proportional-Integral-Differential)
- Speichert die letzten 200 Zyklen im internen Speicher.
- Zwei unabhängige, flexible PT100-Temperatursensoren verhindern das Überkochen von Flüssigkeiten und das Explodieren von Flaschen.
- Es können bis zu 6 Temperatursensoren und 4 Drucksensoren angeschlossen werden.
- 30 Identifikationscodes und Passwörter zur Zugriffskontrolle
- Die Steuerung und die Software entsprechen dem Standard 21 CFR Teil 11.
Innovatives Mehrfarbendisplay
- Mehrfarbiges Display für besseres Ablesen
- Die Farbe dient zur Kennzeichnung des jeweiligen Zyklusstadiums.
- Schneller Zugriff auf wichtige Informationen
- 26 Sprachen
- Integrierte Ansicht historischer Zyklusdaten
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (angloamerikanisch) | 18,7 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 85 L |
| Tiefe (metrisch) Kammer | 70 cm |
| Durchmesser (angloamerikanisch) Kammer | 15,2 in. |
| Tiefe (angloamerikanisch) Kammer | 28 in. |
| Durchmesser (metrisch) Kammer | 38 cm |
| Länge (angloamerikanisch) | 28 in. |
| Länge (metrisch) | 70 cm |
| Produkttyp | Von oben beladbare Autoklaven |
| Temperatur (angloamerikanisch) | 221 bis 280 °F |
| Mehr anzeigen |