Learn More
Tuttnauer 85L Vertical Autoclave
Artikelnummer. 17861087 Alle ansehen Tuttnauer Produkte
Click to view available options
Eigenschaften:
Drei Phasen, Kühlen, Vakuum, Dampferzeuger, BioHazard-Filter (CL3-Abfall), Drucker
Dreiphasig
Dreiphasig, Gekühlt
Dreiphasig, Kühlen, Vakuum, Dampferzeuger, Drucker
Einzelphase, 208 V
Einzelphase, 230 V
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17861087
Marke: Tuttnauer 3870ELV208D
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
The 3870ELV-D has an advanced multi-color control panel and a chamber made of 316L stainless steel. Each model has a number of optional added-value features which can be configured for fast cooling, efficient drying, biohazard and waste sterilization, Fo control, and more.
Features
  • Fo software control
  • PID (Proportional Integral Differential) pressure control
  • Stores the last 200 cycles in built-in memory
  • Two independent flexible PT100 temperature sensors to prevent over-boiling of liquids and explosions of bottles
  • Up to 6 temperature sensors and 4 pressure sensors can be connected
  • 30 Identification Codes and Passwords for access level control
  • The controller and software comply with the 21 CFR part 11 standard
Innovative Multi-Color Display
  • Multi-color display for easier reading
  • Color is used to indicate the stage of the cycle
  • Quick access to important information
  • 26 Languages
  • Built-in view of historical cycle data
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 18.7 gal.
Kapazität (metrisch) 85 L
Tiefe (metrisch) Kammer 70 cm
Durchmesser (angloamerikanisch) Kammer 15.2 in.
Tiefe (angloamerikanisch) Kammer 28 in.
Durchmesser (metrisch) Kammer 38 cm
Länge (angloamerikanisch) 31.6 in.
Länge (metrisch) 54 cm
Produkttyp Autoclave, Top-loading
Temperatur (angloamerikanisch) 221°F to 280°F
Temperatur (metrisch) 105°C to 138°C
Eigenschaften Einzelphase, 208 V
Material Edelstahl 316L
Spannung 208 V