Learn More
Tuttnauer 85-Liter-Vertikalautoklav
Artikelnummer. 17881087 Alle ansehen Tuttnauer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Eigenschaften:
Drei Phasen, Kühlen, Vakuum, Dampferzeuger, BioHazard-Filter (CL3-Abfall), Drucker
Dreiphasig
Dreiphasig, Gekühlt
Dreiphasig, Kühlen, Vakuum, Dampferzeuger, Drucker
Einzelphase, 208 V
Einzelphase, 230 V
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Eigenschaften Packungsgröße
17881087 Dreiphasig 1 Stück
17861087 Einzelphase, 208 V 1 Stück
17841077 Einzelphase, 230 V 1 Stück
17831077 Dreiphasig, Gekühlt 1 Stück
17801087 Dreiphasig, Kühlen, Vakuum, Dampferzeuger, Drucker 1 Stück
17811097 Drei Phasen, Kühlen, Vakuum, Dampferzeuger, BioHazard-Filter (CL3-Abfall), Drucker 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17881087 Lieferant Tuttnauer Lieferanten-Nr. 3870ELV380D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19855.50 €
    16414.31 € / 1 Stück
    Sparen 3441.19 €
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der 3870ELV-D verfügt über ein fortschrittliches, mehrfarbiges Bedienfeld und eine Kammer aus Edelstahl 316L. Jedes Modell verfügt über eine Reihe optionaler Zusatzfunktionen, die für schnelle Kühlung, effiziente Trocknung, Sterilisation von Biogefahrenstoffen und Abfällen, Fo-Kontrolle und mehr konfiguriert werden können.
Merkmale
  • F o Softwaresteuerung
  • PID-Druckregelung (Proportional-Integral-Differential)
  • Speichert die letzten 200 Zyklen im internen Speicher.
  • Zwei unabhängige, flexible PT100-Temperatursensoren verhindern das Überkochen von Flüssigkeiten und das Explodieren von Flaschen.
  • Es können bis zu 6 Temperatursensoren und 4 Drucksensoren angeschlossen werden.
  • 30 Identifikationscodes und Passwörter zur Zugriffskontrolle
  • Die Steuerung und die Software entsprechen dem Standard 21 CFR Teil 11.
Innovatives Mehrfarbendisplay
  • Mehrfarbiges Display für besseres Ablesen
  • Die Farbe dient zur Kennzeichnung des jeweiligen Zyklusstadiums.
  • Schneller Zugriff auf wichtige Informationen
  • 26 Sprachen
  • Integrierte Ansicht historischer Zyklusdaten
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 18,7 gal.
Kapazität (metrisch) 85 L
Tiefe (metrisch) Kammer 70 cm
Durchmesser (angloamerikanisch) Kammer 15,2 in.
Tiefe (angloamerikanisch) Kammer 28 in.
Durchmesser (metrisch) Kammer 38 cm
Länge (angloamerikanisch) 31,6 in.
Länge (metrisch) 54 cm
Produkttyp Von oben beladbare Autoklaven
Temperatur (angloamerikanisch) 221 bis 280 °F
Temperatur (metrisch) 105 bis 138 °C
Eigenschaften Dreiphasig
Material Edelstahl 316L