Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ 8KBS luftgekühlte Zentrifuge, dreiphasig
Artikelnummer. 13485165
Artikelnummer. 13485165 Lieferant Sigma Laborzentrifugen™ Lieferanten-Nr. 10944
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Eine kompakte, gekühlte Standzentrifuge für den universellen Einsatz in Blutbanken und klinischen Labors.
  • Kapazität bis 6x 1.5 l oder 12 Blutbeutel im Ausschwingrotor
  • Solide Bauweise, geeignet für Dauerbetrieb
  • Wartungsfreier Antrieb, hohe Unwuchttoleranz
  • Drehzahlbereich: 100 bis 5100 U/min
  • Automatische Rotorerkennung
  • Temperatur einstellbar zwischen −20 °C bis +40 °C
  • Edelstahlschale
  • Notfalldeckelentriegelung im Fall eines Stromausfalls
  • Anwenderfreundliche, in die Frontplatte integrierte Steuerung
  • Garantiert 4 °C
Spezifikation
Beschleunigungszeit 81 Sekunden
Außentiefe (metrisch) 910 mm
Fassungsvermögen 9 L
Max. Geschwindigkeit 5.100 U/min
Außenhöhe (metrisch) 980 mm
Wirkleistung 6,5 kW
Außenbreite (metrisch) 810 mm
Produkttyp Zentrifuge
Temperaturbereich (metrisch) -20 bis +40 °C