Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ 8KS wassergekühlte Zentrifuge, 3-phasig
Artikelnummer. 13455165
Artikelnummer. 13455165 Lieferant Sigma Laborzentrifugen™ Lieferanten-Nr. 10623
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Eine kompakte, gekühlte Standzentrifuge zur Verwendung in Blutbanken sowie in klinischen und Forschungslabors.
  • Kompakte, gekühlte, hochwasserfeste Zentrifuge
  • Universalgerät für Blutbanken, Medizin und Forschung
  • Bis 6x 1 l im Festwinkelrotor oder 12x 1 l, 6x 1.5 l oder 12 Blutbeutel im Ausschwingrotor
  • Ergonomische Ladehöhe von 88 cm
  • Wartungsfreier Antrieb, hohe Unwuchttoleranz
  • Magnetische Rotorerkennung
  • Zugesicherte +4 °C bei maximaler Drehzahl mit allen Rotoren
  • Mit Transportrollen und einstellbaren Standfüßen
Spezifikation
Beschleunigungszeit 80 – 81 s
Außentiefe (metrisch) 910 mm
Fassungsvermögen 12 L
Max. Geschwindigkeit 10.500 U/min
Außenhöhe (metrisch) 980 mm
Höhe (metrisch) offene Abdeckung 1690 mm
Geräuschpegel 69/73 dB
Wirkleistung 6,5 kW
Außenbreite (metrisch) 810 mm
Temperaturbereich (metrisch) -20 bis +40 °C