Learn More
Thermo Scientific™ 8-mm-Braunglasfläschchen mit Bördelverschluss
Beschreibung
Diese Probenfläschchen mit kleinem Fassungsvermögen sind ideal für Autosampler-Tabletts für 6 mm, 7 mm und 8 mm Fläschchen. Zur Maximierung der erforderlichen Rückgewinnung bei Injektionen kleiner Proben können Sie zwischen Modellen mit flachem oder konischem Boden wählen. Wiederverwendbare Manschetten halten die mit Bördelverschlüssen versiegelten Fläschchen in Autosampler-Karussells oder Gestellen in der korrekten Position und ermöglichen, die Fläschchen sowohl in GC- als auch HPLC-Autosamplern als zusammengehörige Einheit in die jeweilige Injektionsposition zu bewegen. Diese Fläschchen werden aus hochwertigem 51A Braunglas (Typ 1, Klasse B) hergestellt und erfüllen alle Anforderungen der US-, EU- und JPN-Pharmakopöen. Wählen Sie aus den Marken Thermo Scientific™ Premiere™, National™ und Chromacol™.
Die Dichtung des 8 mm-Bördelverschlusses minimiert die Belastung zwischen Lösungsmittel und Septum.
Die präzisionsgefertigten Manschetten (aus Glas oder PTFE) ermöglichen die Verwendung der Fläschchen in den meisten handelsüblichen Autosamplern
Kompatibilität mit Autosamplern*
Thermo ScientificTM
AgilentTM
BeckmanTM
Carlo ErbaTM
CTCTM
FisonsTM
PerkinElmerTM
ShimadzuTM
VWRTM (Merck)/HitachiTM
*Zur Kompatibilität mit Autosamplern siehe Thermo Scientific Katalog für Säulen und Verbrauchsmaterialien
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Amber Glass Vial, 7 x 40mm, Flat Bottom |
| Durchmesser (metrisch) Öffnung | 8 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 7 mm |
| Farbe | Amber |
| Außendurchmesser (metrisch) | 7 mm |
| Material | Glass |
| Volumen (metrisch) | 775 μl |
| Rückstandsvolumen (metrisch) | <70 μl |
| Basisausführung | Flachboden |
| Gesamtvolumen (metrisch) | 775 μl |
| Mehr anzeigen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.