Learn More
Thermo Scientific™ 8-mm-Braunglasfläschchen mit Bördelverschluss
Artikelnummer. 11583770
Click to view available options
Volumen (metrisch):
250 μl
500 μl
550 μl
575 μl
600 μl
700 μl
775 μl
Basisausführung:
Flachboden
Konisch
Konischer Boden
Runder Boden
Menge:
100
500
Packungsgröße:
100 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 11583770
Marke: Thermo Scientific™ 07CPV(A)
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Diese hochwertigen 8-mm-Braunglasfläschchen mit Bördel-/Schnappverschluss sind die idealen Probenfläschchen mit kleinem Fassungsvermögen für Autosampler-Tabletts mit 6 mm, 7 mm und 8 mm.
Diese Probenfläschchen mit kleinem Fassungsvermögen sind ideal für Autosampler-Tabletts für 6 mm, 7 mm und 8 mm Fläschchen. Zur Maximierung der erforderlichen Rückgewinnung bei Injektionen kleiner Proben können Sie zwischen Modellen mit flachem oder konischem Boden wählen. Wiederverwendbare Manschetten halten die mit Bördelverschlüssen versiegelten Fläschchen in Autosampler-Karussells oder Gestellen in der korrekten Position und ermöglichen, die Fläschchen sowohl in GC- als auch HPLC-Autosamplern als zusammengehörige Einheit in die jeweilige Injektionsposition zu bewegen. Diese Fläschchen werden aus hochwertigem 51A Braunglas (Typ 1, Klasse B) hergestellt und erfüllen alle Anforderungen der US-, EU- und JPN-Pharmakopöen. Wählen Sie aus den Marken Thermo Scientific™ Premiere™, National™ und Chromacol™.
Wählen Sie das passende Fläschchen für Ihre Erfordernisse
Die Dichtung des 8-mm-Bördelverschlusses minimiert die Belastung zwischen Lösungsmittel und Septum.
Die präzisionsgefertigten Manschetten (aus Glas oder PTFE) ermöglichen die Verwendung der Fläschchen in den meisten handelsüblichen Autosamplern.
Kompatibel mit Autosamplern*
Thermo Scientific™
Agilent™
Beckman™
Carlo Erba™
CTC™
Fisons™
PerkinElmer™
Shimadzu™
VWR™ (Merck)/Hitachi™
*Zur Kompatibilität mit Autosamplern siehe Thermo Scientific Katalog für Säulen und Verbrauchsmaterialien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Konisches 0,7-ml-Fläschchen mit Bördelverschluss
Durchmesser (metrisch) Öffnung 8 mm
Innendurchmesser (metrisch) 7 mm
Farbe Braun
Außendurchmesser (metrisch) 7 mm
Material Glas
Volumen (metrisch) 575 μl
Rückstandsvolumen (metrisch) <5 μl
Basisausführung Konisch
Gesamtvolumen (metrisch) 575 μl
Verschlusstyp Bördel
Höhe (metrisch) 40 mm
Menge 500
Typ 8-mm-Fläschchen mit Bördelverschluss
Verschlussgröße 8 mm
Marking Spot Nein
Volume (Metric) Usable 450 μl
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.