Learn More
Thermo Scientific™ 8-mm-Braunglasfläschchen mit Bördelverschluss
Artikelnummer. 12453598
Click to view available options
Volumen (metrisch):
250 μl
500 μl
550 μl
575 μl
600 μl
700 μl
775 μl
Basisausführung:
Flachboden
Konisch
Konischer Boden
Runder Boden
Menge:
100
500
Packungsgröße:
100 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 12453598
Marke: Thermo Scientific™ C4008740
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Diese hochwertigen 8-mm-Braunglasfläschchen mit Bördel-/Schnappverschluss sind die idealen Probenfläschchen mit kleinem Fassungsvermögen für Autosampler-Tabletts mit 6 mm, 7 mm und 8 mm.
Diese Probenfläschchen mit kleinem Fassungsvermögen sind ideal für Autosampler-Tabletts für 6 mm, 7 mm und 8 mm Fläschchen. Zur Maximierung der erforderlichen Rückgewinnung bei Injektionen kleiner Proben können Sie zwischen Modellen mit flachem oder konischem Boden wählen. Wiederverwendbare Manschetten halten die mit Bördelverschlüssen versiegelten Fläschchen in Autosampler-Karussells oder Gestellen in der korrekten Position und ermöglichen, die Fläschchen sowohl in GC- als auch HPLC-Autosamplern als zusammengehörige Einheit in die jeweilige Injektionsposition zu bewegen. Diese Fläschchen werden aus hochwertigem 51A Braunglas (Typ 1, Klasse B) hergestellt und erfüllen alle Anforderungen der US-, EU- und JPN-Pharmakopöen. Wählen Sie aus den Marken Thermo Scientific™ Premiere™, National™ und Chromacol™.
Wählen Sie das passende Fläschchen für Ihre Erfordernisse
Die Dichtung des 8-mm-Bördelverschlusses minimiert die Belastung zwischen Lösungsmittel und Septum.
Die präzisionsgefertigten Manschetten (aus Glas oder PTFE) ermöglichen die Verwendung der Fläschchen in den meisten handelsüblichen Autosamplern.
Kompatibel mit Autosamplern*
Thermo Scientific™
Agilent™
Beckman™
Carlo Erba™
CTC™
Fisons™
PerkinElmer™
Shimadzu™
VWR™ (Merck)/Hitachi™
*Zur Kompatibilität mit Autosamplern siehe Thermo Scientific Katalog für Säulen und Verbrauchsmaterialien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Braunglasfläschchen, 7 x 40 mm, konischer Boden
Durchmesser (metrisch) Öffnung 8 mm
Innendurchmesser (metrisch) 7 mm
Farbe Bernsteinfarben
Außendurchmesser (metrisch) 7 mm
Material Glas
Volumen (metrisch) 575 μl
Rückstandsvolumen (metrisch) <2 μl
Basisausführung Konischer Boden
Gesamtvolumen (metrisch) 575 μl
Verschlusstyp Bördelverschluss
Menge 100
Verschlussgröße 8 mm
Marking Spot Nein
Volume (Metric) Usable 450 μl
Zur Verwendung mit (Geräte) Beckman™ 504, CTC/Leap™ Technologies HTS PAL, Thermo Scientific™ AS 200S, Gilson™ 231
Höhe (metrisch) 40 mm
Produkttyp Fläschchen mit 8 mm-Bördelverschluss
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.