Learn More
Thermo Scientific™ Autosampler-Kits mit montierten 8-mm-Klarglasfläschchen
Artikelnummer. 11955673
Change view
Click to view available options
Verschlussfarbe:
Schwarz
Weiß
Verschlusstyp:
Schraubverschluss (oben offen, 5,5-mm-Öffnung)
Schraubverschluss (oben offen, 5,5-mm-Öffnung, mit Flansch)
Schraubverschluss (oben offen, 5,5 mm-Öffnung, mit Flansch)
Septum:
Blaues PTFE/weißes Silikon, vorgeschlitzt
Rotes PTFE/weißes Silikon
Weißes PTFE
Verpackungsart:
Aufbewahrungsschale
Polybeutel;
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Verschlussfarbe Verschlusstyp Septum Verpackungsart unitSize
11955673 Schwarz Schraubverschluss (oben offen, 5,5-mm-Öffnung) Weißes PTFE Aufbewahrungsschale 100 Stück
11965673 Schwarz Schraubverschluss (oben offen, 5,5-mm-Öffnung) Rotes PTFE/weißes Silikon Aufbewahrungsschale 100 Stück
11905683 Schwarz Schraubverschluss (oben offen, 5,5-mm-Öffnung, mit Flansch) Blaues PTFE/weißes Silikon, vorgeschlitzt Aufbewahrungsschale 100 Stück
11985683 Schwarz Schraubverschluss (oben offen, 5,5 mm-Öffnung, mit Flansch) Rotes PTFE/weißes Silikon Aufbewahrungsschale 100 Stück
11905693 Weiß Schraubverschluss (oben offen, 5,5-mm-Öffnung, mit Flansch) Rotes PTFE/weißes Silikon Aufbewahrungsschale 100 Stück
11965683 Schwarz Schraubverschluss (oben offen, 5,5-mm-Öffnung) Rotes PTFE/weißes Silikon Aufbewahrungsschale 100 Stück
11901613 Schwarz Schraubverschluss (oben offen, 5,5-mm-Öffnung) Weißes PTFE Polybeutel; 100 Stück
7 options
Artikelnummer. 11955673
Marke: Thermo Scientific™ C401310A
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Mit Komfort-Kits sparen Sie Zeit und verringern das Risiko von Kontaminationen. Jedes Komfort-Kit enthält 100 Fläschchen, vormontiert mit 100 Gewindekappen und Septa.
Sparen Sie Zeit bei der Probenvorbereitung und reduzieren Sie das Risiko einer Kontamination mit den Thermo Scientific™ Komfort-Kits mit 8-mm-Klarglasfläschchen. Jedes Kit enthält 100 Klarglasfläschchen, vormontiert mit 100 Gewindekappen und Septa. Sie sind verpackt in einer praktischen Verpackungsbox mit transparentem Deckel oder in kostengünstigen Polybeuteln.
  • Verpackt in praktischer Aufbewahrungsbox mit durchsichtigen Deckeln oder in kostengünstigen Polybeuteln
  • Die Aufbewahrungsbox ist für die einfache Lagerung stapelbar
  • Sofern nicht anders angegeben, werden alle Verschlusskappen aus hochreinem Polypropylen hergestellt
100 Fläschchen mit aufgesetzter Verschlusskappe und Septum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Schwarz
Beschreibung Klarglasfläschchen, schwarze Verschlusskappe aus Polypropylen (PP), Septum aus weißem Polytetrafluorethylen (PTFE); in Aufbewahrungsbox
Innendurchmesser (metrisch) 12 mm
Farbe Durchsichtig
Material Glas
Vorgeschlitzt No
Volumen (metrisch) 2 ml
Septum Weißes PTFE
Enthält Fläschchen: C4013-1, Verschluss: C4013-1A/C4013-10
Verpackungsart Aufbewahrungsschale
Gesamtvolumen (metrisch) 2 ml
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubverschluss (oben offen, 5,5-mm-Öffnung)
Verschlussgröße 8-425
Marking Spot Nein
Septa Size (Metric) 8/425 mm
Durchmesser (metrisch) Öffnung 5.5 mm
Höhe (metrisch) 32 mm
Produkttyp Montiertes Komfort-Kit mit Schraubfläschchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.