Learn More
- Home
- Products
- Fläschchen
- Autosamplerfläschchen, Einsätze und Verschlüsse
- Kappen für Chromatographie-Autosamplerfläschchen
- Thermo Scientific™ 8-mm-Bördelverschlüsse für Autosamplerfläschchen
Thermo Scientific™ 8-mm-Bördelverschlüsse für Autosamplerfläschchen
Artikelnummer. p-6062370| Artikelnummer. | Farbe | Septum | Material | Produkttyp | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 13456736 | Silber, Transparent, Rot | Transparentes PTFE/rotes Gummi | PTFE, Naturkautschuk, Aluminium | Bördelverschluss | - |
| 10169054 | Silber, Rot, Weiß | Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE | PTFE, Silikon, Aluminium | Bördelverschluss | 200 Stück |
| 11931533 | Silber, Rot, Weiß | Rotes PTFE/weißes Silikon | PTFE, Silikon, Aluminium | Bördelverschluss | 200 Stück |
| 10509742 | Silber, Rot, Transparent | Roter Naturkautschuk/transparentes PTFE | PTFE, Naturkautschuk, Aluminium | Bördelverschluss | 1000 Stück |
| 11578160 | Silber, Blau | Blaues Silikon/PTFE | PTFE, Silikon, Aluminium | Bördelverschluss | 500 Stück |
| 11508170 | Silber, Blau | Blaues Silikon/PTFE, vorgeschlitzt | PTFE, Silikon, Aluminium | Bördelverschluss | 500 Stück |
| 10221585 | Durchsichtig | Polyethylenkappe mit Durchstichmembrane | Polyethylen | Schnappverschluss | 100 Stück |
| 10388424 | Durchsichtig | Polyethylenkappe mit Durchstichmembrane | Polyethylen | Schnappverschluss | 1000 Stück |
| 10184943 | Blau, Rot | Blaues Silikon/rotes PTFE | PTFE, Silikon, Aluminium | Bördelverschluss | 100 Stück |
| 10463542 | Silber, Rot, Klar | Roter Naturkautschuk/transparentes PTFE | PTFE, Gummi, Aluminium | Bördelverschluss | 1000 Stück |
| 10336972 | Silber | Keine | Aluminium | Bördelverschluss | 1000 Stück |
| 10599542 | Blau, Rot | Blaues Silikon/rotes PTFE | PTFE, Silikon, Aluminium | Bördel | 500 Stück |
| 11568160 | Silber, Weiß, Rot | Silikon, weiß/PTFE, rot | PTFE, Silikon, Aluminium | Bördelverschluss | 500 Stück |
| 10387062 | Silber, Weiß | Weißes hochreines PTFE 0,01 in. | PTFE, Aluminium | Bördelverschluss | 1000 Stück |
| 11508160 | Silber, Rot, Weiß | Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE | PTFE, Silikon, Aluminium | Bördelverschluss | 500 Stück |
| 11508180 | Transparent | Polyethylenkappe mit Durchstichmembrane, vorgestanzt | Polyethylen | Schnappverschluss | - |
| 10113462 | Blau, Rot, Klar | Roter Naturkautschuk/transparentes PTFE | PTFE, Gummi, Aluminium | Bördel | 1000 Stück |
| 10123462 | Rot, Klar | Roter Naturkautschuk/transparentes PTFE | PTFE, Gummi, Aluminium | Bördel | 1000 Stück |
Artikelnummer. 13456736
Marke: Thermo Scientific™ C40081A
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "28011" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die 8 mm-Bördelverschlüsse haben praktische, vormontierte Verschlusskappen und Septa. Sie bieten eine feste, auslaufsichere Versiegelung und minimieren durch Handhabung verursachte Kontamination. Die 8 mm-Bördelverschlüsse verfügen über 4 mm Mittellöcher und sind mit Septa aus einer Vielzahl von Materialien mit und ohne Auskleidungen erhältlich, um Ihren Chromatographie-Anforderungen gerecht zu werden. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Erhältlich in zahlreichen Farben und Septum-Typen
- Aluminium-Verschlüsse müssen mit einem Bördelwerkzeug angebracht werden
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Septen aus transparentem PTFE/rotem Gummi; silbern |
| Farbe | Silber, Transparent, Rot |
| Material | PTFE, Naturkautschuk, Aluminium |
| Septum | Transparentes PTFE/rotes Gummi |
| Menge | 200 |
| Dicke (metrisch) | 1,0 mm |
| Verschlussgröße | 8 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 8-mm-Fläschchen mit Bördelverschluss |
| Produkttyp | Bördelverschluss |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.