Learn More
Thermo Scientific™ 8-mm-Schraubverschlüsse für Autosamplerfläschchen
Artikelnummer. 12400118 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Pink, Weiß
Rot
Schwarz
Weiß
rosa
Material:
PTFE
Polyethylen
Polypropylen
Urethan
Beschreibung:
8 mm Lochkappe mit verbreitertem Rand, 8-425 Schraubgewinde, 5,5 mm Loch
8-mm-Oben offener Schraubverschluss mit Flansch, 8-425 Gewinde, 5,5-mm-Öffnung
8-mm-Oben offener Schraubverschluss, 8-425-Schraubgewinde, 5,5-mm-Öffnung
8-mm-Oben offener Schraubverschluss, 8-425-Schraubgewinde, 5-mm-Öffnung
8-mm-Schraubverschluss; Schwarz
8-mm-Schraubverschluss; Schwarz; Nur für japanische Geräte
8-mm-Schraubverschluss; Weiß
8mm Open Top Cap , 5,5 mm Loch
8mm Open Top Schraubverschluss , 8-425 Gewinde, 5,5 mm Loch
8 mm oben offener Schraubverschluss, 8-425 Gewinde, 5-mm-Öffnung, Typ 8 Gummi/PTFE-Einlage
8 mm, Schraubverschluss; schwarz; vormontierte Einlage aus Silikon/PTFE
GPI-Gewinde 8-425
Geschlossener Schraubverschluss. Nicht magnetisch
PP, schwarz, Septum aus elfenbeinfarbenem PTFE/rotem Gummi
PP, schwarz, Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon
PP, schwarz, Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon/rotem PTFE
PP, schwarz, geflanscht für Shimadzu
PP, schwarz, vorgeschlitztes Septum aus blauem PTFE/weißem Silikon
PP, weiß, Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon
PP, weiß, geflanscht für Shimadzu
PP, weiß, vorgeschlitztes Septum aus blauem PTFE/weißem Silikon
PP; schwarz
Phenolharz, schwarz, Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon
Schwarz, beschichtete, vorgeschlitzte Septa aus rotem PTFE/weißem Silikon, Stärke 0,005 in., GPI-Gewindeoberfläche: 8-425
Packungsgröße:
100 Stück
500 Stück
Dicke (metrisch):
0,90 mm
0,9 mm
1,00 mm
1,0 mm
1.0mm
1,30 mm
1,30 mm
1,3 mm
1.3 mm
Artikelnummer. Farbe Material Beschreibung unitSize Dicke (metrisch)
12400118 Schwarz Polypropylen PP; schwarz 100 Stück -
10732114 Schwarz Polypropylen 8-mm-Oben offener Schraubverschluss, 8-425-Schraubgewinde, 5,5-mm-Öffnung 100 Stück -
13111753 rosa Polypropylen 8 mm Lochkappe mit verbreitertem Rand, 8-425 Schraubgewinde, 5,5 mm Loch 100 Stück -
13121753 rosa PTFE 8-mm-Oben offener Schraubverschluss mit Flansch, 8-425 Gewinde, 5,5-mm-Öffnung 100 Stück 1,3 mm
13131753 Pink, Weiß PTFE 8-mm-Oben offener Schraubverschluss mit Flansch, 8-425 Gewinde, 5,5-mm-Öffnung 100 Stück 0,9 mm
12676395 rosa Polypropylen 8-mm-Oben offener Schraubverschluss mit Flansch, 8-425 Gewinde, 5,5-mm-Öffnung - 1.0mm
13151753 rosa Polypropylen 8mm Open Top Schraubverschluss , 8-425 Gewinde, 5,5 mm Loch 100 Stück 1.0mm
13161753 rosa Polypropylen 8mm Open Top Schraubverschluss , 8-425 Gewinde, 5,5 mm Loch 100 Stück 1.0mm
13171753 rosa Polypropylen 8mm Open Top Schraubverschluss , 8-425 Gewinde, 5,5 mm Loch 100 Stück 1.3 mm
13170983 Schwarz Polypropylen PP, schwarz, geflanscht für Shimadzu 100 Stück -
12460118 Schwarz PTFE PP, schwarz, Septum aus elfenbeinfarbenem PTFE/rotem Gummi - 1,0 mm
12430158 Weiß Polypropylen PP, weiß, geflanscht für Shimadzu 100 Stück -
12410128 Schwarz PTFE PP, schwarz, Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon/rotem PTFE 100 Stück 1,0 mm
11935713 Schwarz PTFE PP, schwarz, Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon 100 Stück 1,3 mm
12490138 Schwarz PTFE PP, schwarz, Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon 100 Stück 1,30 mm
11909207 Weiß PTFE PP, weiß, Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon 100 Stück 1,30 mm
11945713 Schwarz PTFE PP, schwarz, vorgeschlitztes Septum aus blauem PTFE/weißem Silikon 100 Stück 0,90 mm
10459434 Weiß PTFE PP, weiß, vorgeschlitztes Septum aus blauem PTFE/weißem Silikon 100 Stück 0,90 mm
12460148 Schwarz PTFE Phenolharz, schwarz, Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon 100 Stück 1,30 mm
10584855 Schwarz PTFE PP, schwarz, Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon 100 Stück 1,00 mm
12458636 Weiß Urethan GPI-Gewinde 8-425 - -
12440148 Schwarz PTFE Schwarz, beschichtete, vorgeschlitzte Septa aus rotem PTFE/weißem Silikon, Stärke 0,005 in., GPI-Gewindeoberfläche: 8-425 100 Stück 1,30 mm
11583690 Schwarz Polypropylen 8-mm-Schraubverschluss; Schwarz 500 Stück -
11503720 Schwarz Polypropylen 8-mm-Schraubverschluss; Schwarz; Nur für japanische Geräte 500 Stück -
11971503 Weiß Polypropylen 8-mm-Schraubverschluss; Weiß 500 Stück -
11583710 Schwarz PTFE 8 mm, Schraubverschluss; schwarz; vormontierte Einlage aus Silikon/PTFE 500 Stück 1,3 mm
15297298 rosa PTFE 8mm Open Top Cap , 5,5 mm Loch 100 Stück 1,30 mm
11573700 Rot Polypropylen 8-mm-Oben offener Schraubverschluss, 8-425-Schraubgewinde, 5-mm-Öffnung 500 Stück -
11513710 Weiß Polypropylen 8-mm-Oben offener Schraubverschluss, 8-425-Schraubgewinde, 5-mm-Öffnung 500 Stück -
11533720 Schwarz PTFE 8 mm oben offener Schraubverschluss, 8-425 Gewinde, 5-mm-Öffnung, Typ 8 Gummi/PTFE-Einlage 500 Stück 1,3 mm
16595114 Schwarz Polyethylen Geschlossener Schraubverschluss. Nicht magnetisch 100 Stück -
31 options
Artikelnummer. 12400118
Marke: Thermo Scientific™ C40131A
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erhältlich in zahlreichen Ausführungen passend zu Ihren Anwendungen. Vormontierte Verschlusskappen und Septen minimieren durch Handhabung verursachte Kontamination.
Thermo Scientific™ 8 mm-Gewindekappen für Autosamplerfläschchen sind mit einem 8-425-Gewinde ausgestattet und in einem Sortiment an Ausführungen passend zu Ihren HPLC-, GC- oder IC-Anwendungen erhältlich. Praktische, vormontierte Verschlusskappen und Septa minimieren durch Handhabung verursachte Kontamination. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Oben offene Kappen zur Verwendung mit beliebigen 8 mm-Septen
  • Verschlusskappen aus Phenolharz sind autoklavierbar und für Applikationen bei niedrigen Temperaturen geeignet
  • Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Applikationen geeignet
  • Geflanschte Verschlusskappen sind insbesondere für viele japanische Autosampler geeignet
  • Das Kombo-Kit enthält je 200 schwarze, blaue, grüne, rote und gelbe Verschlusskappen mit Flansch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe (Dichtung) No seal
Beschreibung PP; schwarz
Farbe Schwarz
Material Polypropylen
Volumen (metrisch) 2 ml
Septum No Septum
Menge 100
Verschlussgröße 8 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Fläschchen mit 8-425 Schraubgewinde und Standardöffnung
Produkttyp Schraubkappe, oben offen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.