Learn More
Thermo Scientific™ 8-mm-Schraubverschlüsse für Autosamplerfläschchen
Artikelnummer. 12440148 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Pink, Weiß
Rot
Schwarz
Weiß
rosa
Material:
PTFE
Polyethylen
Polypropylen
Urethan
Beschreibung:
8 mm Lochkappe mit verbreitertem Rand, 8-425 Schraubgewinde, 5,5 mm Loch
8-mm-Oben offener Schraubverschluss mit Flansch, 8-425 Gewinde, 5,5-mm-Öffnung
8-mm-Oben offener Schraubverschluss, 8-425-Schraubgewinde, 5,5-mm-Öffnung
8-mm-Oben offener Schraubverschluss, 8-425-Schraubgewinde, 5-mm-Öffnung
8-mm-Schraubverschluss; Schwarz
8-mm-Schraubverschluss; Schwarz; Nur für japanische Geräte
8-mm-Schraubverschluss; Weiß
8mm Open Top Cap , 5,5 mm Loch
8mm Open Top Schraubverschluss , 8-425 Gewinde, 5,5 mm Loch
8 mm oben offener Schraubverschluss, 8-425 Gewinde, 5-mm-Öffnung, Typ 8 Gummi/PTFE-Einlage
8 mm, Schraubverschluss; schwarz; vormontierte Einlage aus Silikon/PTFE
GPI-Gewinde 8-425
Geschlossener Schraubverschluss. Nicht magnetisch
PP, schwarz, Septum aus elfenbeinfarbenem PTFE/rotem Gummi
PP, schwarz, Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon
PP, schwarz, Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon/rotem PTFE
PP, schwarz, geflanscht für Shimadzu
PP, schwarz, vorgeschlitztes Septum aus blauem PTFE/weißem Silikon
PP, weiß, Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon
PP, weiß, geflanscht für Shimadzu
PP, weiß, vorgeschlitztes Septum aus blauem PTFE/weißem Silikon
PP; schwarz
Phenolharz, schwarz, Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon
Schwarz, beschichtete, vorgeschlitzte Septa aus rotem PTFE/weißem Silikon, Stärke 0,005 in., GPI-Gewindeoberfläche: 8-425
Dicke (metrisch):
0,90 mm
0,9 mm
1,00 mm
1,0 mm
1.0mm
1,30 mm
1,30 mm
1,3 mm
1.3 mm
Packungsgröße:
100 Stück
500 Stück
Artikelnummer. Farbe Material Beschreibung Dicke (metrisch) unitSize
12440148 Schwarz PTFE Schwarz, beschichtete, vorgeschlitzte Septa aus rotem PTFE/weißem Silikon, Stärke 0,005 in., GPI-Gewindeoberfläche: 8-425 1,30 mm 100 Stück
10732114 Schwarz Polypropylen 8-mm-Oben offener Schraubverschluss, 8-425-Schraubgewinde, 5,5-mm-Öffnung - 100 Stück
13111753 rosa Polypropylen 8 mm Lochkappe mit verbreitertem Rand, 8-425 Schraubgewinde, 5,5 mm Loch - 100 Stück
13121753 rosa PTFE 8-mm-Oben offener Schraubverschluss mit Flansch, 8-425 Gewinde, 5,5-mm-Öffnung 1,3 mm 100 Stück
13131753 Pink, Weiß PTFE 8-mm-Oben offener Schraubverschluss mit Flansch, 8-425 Gewinde, 5,5-mm-Öffnung 0,9 mm 100 Stück
12676395 rosa Polypropylen 8-mm-Oben offener Schraubverschluss mit Flansch, 8-425 Gewinde, 5,5-mm-Öffnung 1.0mm -
13151753 rosa Polypropylen 8mm Open Top Schraubverschluss , 8-425 Gewinde, 5,5 mm Loch 1.0mm 100 Stück
13161753 rosa Polypropylen 8mm Open Top Schraubverschluss , 8-425 Gewinde, 5,5 mm Loch 1.0mm 100 Stück
13171753 rosa Polypropylen 8mm Open Top Schraubverschluss , 8-425 Gewinde, 5,5 mm Loch 1.3 mm 100 Stück
12400118 Schwarz Polypropylen PP; schwarz - 100 Stück
13170983 Schwarz Polypropylen PP, schwarz, geflanscht für Shimadzu - 100 Stück
12460118 Schwarz PTFE PP, schwarz, Septum aus elfenbeinfarbenem PTFE/rotem Gummi 1,0 mm -
12430158 Weiß Polypropylen PP, weiß, geflanscht für Shimadzu - 100 Stück
12410128 Schwarz PTFE PP, schwarz, Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon/rotem PTFE 1,0 mm 100 Stück
11935713 Schwarz PTFE PP, schwarz, Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon 1,3 mm 100 Stück
12490138 Schwarz PTFE PP, schwarz, Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon 1,30 mm 100 Stück
11909207 Weiß PTFE PP, weiß, Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon 1,30 mm 100 Stück
11945713 Schwarz PTFE PP, schwarz, vorgeschlitztes Septum aus blauem PTFE/weißem Silikon 0,90 mm 100 Stück
10459434 Weiß PTFE PP, weiß, vorgeschlitztes Septum aus blauem PTFE/weißem Silikon 0,90 mm 100 Stück
12460148 Schwarz PTFE Phenolharz, schwarz, Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon 1,30 mm 100 Stück
10584855 Schwarz PTFE PP, schwarz, Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon 1,00 mm 100 Stück
12458636 Weiß Urethan GPI-Gewinde 8-425 - -
11583690 Schwarz Polypropylen 8-mm-Schraubverschluss; Schwarz - 500 Stück
11503720 Schwarz Polypropylen 8-mm-Schraubverschluss; Schwarz; Nur für japanische Geräte - 500 Stück
11971503 Weiß Polypropylen 8-mm-Schraubverschluss; Weiß - 500 Stück
11583710 Schwarz PTFE 8 mm, Schraubverschluss; schwarz; vormontierte Einlage aus Silikon/PTFE 1,3 mm 500 Stück
15297298 rosa PTFE 8mm Open Top Cap , 5,5 mm Loch 1,30 mm 100 Stück
11573700 Rot Polypropylen 8-mm-Oben offener Schraubverschluss, 8-425-Schraubgewinde, 5-mm-Öffnung - 500 Stück
11513710 Weiß Polypropylen 8-mm-Oben offener Schraubverschluss, 8-425-Schraubgewinde, 5-mm-Öffnung - 500 Stück
11533720 Schwarz PTFE 8 mm oben offener Schraubverschluss, 8-425 Gewinde, 5-mm-Öffnung, Typ 8 Gummi/PTFE-Einlage 1,3 mm 500 Stück
16595114 Schwarz Polyethylen Geschlossener Schraubverschluss. Nicht magnetisch - 100 Stück
31 options
Artikelnummer. 12440148
Marke: Thermo Scientific™ C401369A
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Erhältlich in zahlreichen Ausführungen passend zu Ihren Anwendungen. Vormontierte Verschlusskappen und Septen minimieren durch Handhabung verursachte Kontamination.
Thermo Scientific™ 8 mm-Gewindekappen für Autosamplerfläschchen sind mit einem 8-425-Gewinde ausgestattet und in einem Sortiment an Ausführungen passend zu Ihren HPLC-, GC- oder IC-Anwendungen erhältlich. Praktische, vormontierte Verschlusskappen und Septa minimieren durch Handhabung verursachte Kontamination. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Septum und Verschlusskappen aus Polypropylen sind fest miteinander verbunden und bilden ein integrales System
  • Kein Durchdrücken des Septums
  • Erhältlich mit verschiedenen GPI Gewindegrößen und vorgeschlitztem Septum zum einfacheren Durchstechen mit dünnen Kanülen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe (Dichtung) Red/White
Beschreibung Schwarz, beschichtete, vorgeschlitzte Septa aus rotem PTFE/weißem Silikon, Stärke 0,005 in., GPI-Gewindeoberfläche: 8-425
Material (Auskleidung) PTFE/Silicone
Farbe Schwarz
Material PTFE
Vorgeschlitzt Ja
Septum Beschichtetes rotes PTFE/weißes Silikon, vorgeschlitzt
Produktlinie National
Menge 100
Dicke (metrisch) 1,30 mm
Verschlussgröße 8 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Fläschchen mit 8-425 Schraubgewinde und Standardöffnung
Produkttyp Schraubkappe, oben offen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.