Learn More
- Home
- Products
- Fläschchen
- Autosamplerfläschchen, Einsätze und Verschlüsse
- Kappen für Chromatographie-Autosamplerfläschchen
- Thermo Scientific™ 8-mm-Schraubverschlüsse für Autosamplerfläschchen
Thermo Scientific™ 8-mm-Schraubverschlüsse für Autosamplerfläschchen
Artikelnummer. 12460148 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte| Artikelnummer. | Farbe | Material | Beschreibung | Dicke (metrisch) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 12460148 | Schwarz | PTFE | Phenolharz, schwarz, Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon | 1,30 mm | 100 Stück |
| 10732114 | Schwarz | Polypropylen | 8-mm-Oben offener Schraubverschluss, 8-425-Schraubgewinde, 5,5-mm-Öffnung | - | 100 Stück |
| 13111753 | rosa | Polypropylen | 8 mm Lochkappe mit verbreitertem Rand, 8-425 Schraubgewinde, 5,5 mm Loch | - | 100 Stück |
| 13121753 | rosa | PTFE | 8-mm-Oben offener Schraubverschluss mit Flansch, 8-425 Gewinde, 5,5-mm-Öffnung | 1,3 mm | 100 Stück |
| 13131753 | Pink, Weiß | PTFE | 8-mm-Oben offener Schraubverschluss mit Flansch, 8-425 Gewinde, 5,5-mm-Öffnung | 0,9 mm | 100 Stück |
| 12676395 | rosa | Polypropylen | 8-mm-Oben offener Schraubverschluss mit Flansch, 8-425 Gewinde, 5,5-mm-Öffnung | 1.0mm | - |
| 13151753 | rosa | Polypropylen | 8mm Open Top Schraubverschluss , 8-425 Gewinde, 5,5 mm Loch | 1.0mm | 100 Stück |
| 13161753 | rosa | Polypropylen | 8mm Open Top Schraubverschluss , 8-425 Gewinde, 5,5 mm Loch | 1.0mm | 100 Stück |
| 13171753 | rosa | Polypropylen | 8mm Open Top Schraubverschluss , 8-425 Gewinde, 5,5 mm Loch | 1.3 mm | 100 Stück |
| 12400118 | Schwarz | Polypropylen | PP; schwarz | - | 100 Stück |
| 13170983 | Schwarz | Polypropylen | PP, schwarz, geflanscht für Shimadzu | - | 100 Stück |
| 12460118 | Schwarz | PTFE | PP, schwarz, Septum aus elfenbeinfarbenem PTFE/rotem Gummi | 1,0 mm | - |
| 12430158 | Weiß | Polypropylen | PP, weiß, geflanscht für Shimadzu | - | 100 Stück |
| 12410128 | Schwarz | PTFE | PP, schwarz, Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon/rotem PTFE | 1,0 mm | 100 Stück |
| 11935713 | Schwarz | PTFE | PP, schwarz, Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon | 1,3 mm | 100 Stück |
| 12490138 | Schwarz | PTFE | PP, schwarz, Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon | 1,30 mm | 100 Stück |
| 11909207 | Weiß | PTFE | PP, weiß, Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon | 1,30 mm | 100 Stück |
| 11945713 | Schwarz | PTFE | PP, schwarz, vorgeschlitztes Septum aus blauem PTFE/weißem Silikon | 0,90 mm | 100 Stück |
| 10459434 | Weiß | PTFE | PP, weiß, vorgeschlitztes Septum aus blauem PTFE/weißem Silikon | 0,90 mm | 100 Stück |
| 10584855 | Schwarz | PTFE | PP, schwarz, Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon | 1,00 mm | 100 Stück |
| 12458636 | Weiß | Urethan | GPI-Gewinde 8-425 | - | - |
| 12440148 | Schwarz | PTFE | Schwarz, beschichtete, vorgeschlitzte Septa aus rotem PTFE/weißem Silikon, Stärke 0,005 in., GPI-Gewindeoberfläche: 8-425 | 1,30 mm | 100 Stück |
| 11583690 | Schwarz | Polypropylen | 8-mm-Schraubverschluss; Schwarz | - | 500 Stück |
| 11503720 | Schwarz | Polypropylen | 8-mm-Schraubverschluss; Schwarz; Nur für japanische Geräte | - | 500 Stück |
| 11971503 | Weiß | Polypropylen | 8-mm-Schraubverschluss; Weiß | - | 500 Stück |
| 11583710 | Schwarz | PTFE | 8 mm, Schraubverschluss; schwarz; vormontierte Einlage aus Silikon/PTFE | 1,3 mm | 500 Stück |
| 15297298 | rosa | PTFE | 8mm Open Top Cap , 5,5 mm Loch | 1,30 mm | 100 Stück |
| 11573700 | Rot | Polypropylen | 8-mm-Oben offener Schraubverschluss, 8-425-Schraubgewinde, 5-mm-Öffnung | - | 500 Stück |
| 11513710 | Weiß | Polypropylen | 8-mm-Oben offener Schraubverschluss, 8-425-Schraubgewinde, 5-mm-Öffnung | - | 500 Stück |
| 11533720 | Schwarz | PTFE | 8 mm oben offener Schraubverschluss, 8-425 Gewinde, 5-mm-Öffnung, Typ 8 Gummi/PTFE-Einlage | 1,3 mm | 500 Stück |
| 16595114 | Schwarz | Polyethylen | Geschlossener Schraubverschluss. Nicht magnetisch | - | 100 Stück |
Artikelnummer. 12460148
Marke: Thermo Scientific™ C401374A
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beschreibung
Thermo Scientific™ 8 mm-Gewindekappen für Autosamplerfläschchen sind mit einem 8-425-Gewinde ausgestattet und in einem Sortiment an Ausführungen passend zu Ihren HPLC-, GC- oder IC-Anwendungen erhältlich. Praktische, vormontierte Verschlusskappen und Septa minimieren durch Handhabung verursachte Kontamination. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Oben offene Verschlusskappen können mit jedem 8-mm-Septum verwendet werden
- Phenolharz-Verschlusskappen sind autoklavierbar und für Applikationen bei niedrigen Temperaturen geeignet
- Polypropylen-Verschlusskappen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Applikationen geeignet
- KimLok™ Verschlusskappe/Septum-Einheiten haben einen eingegossenen Zentrierring, der ein Verschieben des Septums während der Injektion verhindert
- Septum aus PTFE/rotem Gummi sind eine kostengünstige Lösung für viele GC-Applikationen
- PTFE/Silikon-Septum werden am häufigsten in HPLC- und IC-Applikationen verwendet
- Vorgeschlitztes Septum lässt sich leichter mit dünnen Nadeln durchstechen
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe (Dichtung) | Red/White |
| Beschreibung | Phenolharz, schwarz, Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon |
| Material (Auskleidung) | PTFE/Silicone |
| Farbe | Schwarz |
| Material | PTFE |
| Vorgeschlitzt | No |
| Volumen (metrisch) | 2 ml |
| Septum | Rotes PTFE/weißes Silikon |
| Menge | 100 |
| Dicke (metrisch) | 1,30 mm |
| Verschlussgröße | 8 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Fläschchen mit 8-425 Schraubgewinde und Standardöffnung |
| Produkttyp | Schraubkappe, oben offen |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.