Learn More
Thermo Scientific™ 8-mm-Schraubverschlüsse für Autosamplerfläschchen
Artikelnummer. p-6062316 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Pink, Weiß
Rot
Schwarz
Weiß
rosa
Produkttyp:
Geschlossener Schraubverschluss. Nicht magnetisch.
Oben offene Verschlusskappe gebördelt
Oben offener Schraubverschluss
Oben offener Schraubverschluss mit Flansch
Schraube
Schraubkappe, oben offen
Packungsgröße:
100 Stück
500 Stück
ACT Label:
No
Yes
31 product options available for selection
Product selection table with 31 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Produkttyp unitSize ACT Label
10732114 Schwarz Schraubkappe, oben offen 100 Stück -
13111753 rosa Schraubkappe, oben offen 100 Stück -
13121753 rosa Oben offener Schraubverschluss mit Flansch 100 Stück -
13131753 Pink, Weiß Oben offener Schraubverschluss mit Flansch 100 Stück -
12676395 rosa Oben offener Schraubverschluss mit Flansch - -
13151753 rosa Schraubkappe, oben offen 100 Stück -
13161753 rosa Schraubkappe, oben offen 100 Stück No
13171753 rosa Schraubkappe, oben offen 100 Stück -
12400118 Schwarz Schraubkappe, oben offen 100 Stück No
13170983 Schwarz Oben offene Verschlusskappe gebördelt 100 Stück -
12460118 Schwarz Schraubkappe, oben offen - No
12430158 Weiß Oben offener Schraubverschluss mit Flansch 100 Stück -
12410128 Schwarz Schraubkappe, oben offen 100 Stück -
11935713 Schwarz Schraubkappe, oben offen 100 Stück -
12490138 Schwarz Oben offener Schraubverschluss mit Flansch 100 Stück -
11909207 Weiß Oben offener Schraubverschluss mit Flansch 100 Stück No
11945713 Schwarz Oben offener Schraubverschluss mit Flansch 100 Stück No
10459434 Weiß Oben offener Schraubverschluss mit Flansch 100 Stück -
12460148 Schwarz Schraubkappe, oben offen 100 Stück -
10584855 Schwarz Oben offener Schraubverschluss mit Flansch 100 Stück -
12458636 Weiß Schraube - -
12440148 Schwarz Schraubkappe, oben offen 100 Stück -
11583690 Schwarz Schraubkappe, oben offen 500 Stück No
11503720 Schwarz Oben offener Schraubverschluss mit Flansch 500 Stück No
11971503 Weiß Oben offener Schraubverschluss mit Flansch 500 Stück No
11583710 Schwarz Schraubkappe, oben offen 500 Stück Yes
15297298 rosa Oben offener Schraubverschluss 100 Stück -
11573700 Rot Schraube 500 Stück No
11513710 Weiß Schraube 500 Stück No
11533720 Schwarz Schraube 500 Stück No
16595114 Schwarz Geschlossener Schraubverschluss. Nicht magnetisch. 100 Stück No
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 31 options available.
31 options
Artikelnummer. 10732114 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 60180514
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Erhältlich in zahlreichen Ausführungen passend zu Ihren Anwendungen. Vormontierte Verschlusskappen und Septen minimieren durch Handhabung verursachte Kontamination.
Thermo Scientific™ 8 mm-Gewindekappen für Autosamplerfläschchen sind mit einem 8-425-Gewinde ausgestattet und in einem Sortiment an Ausführungen passend zu Ihren HPLC-, GC- oder IC-Anwendungen erhältlich. Praktische, vormontierte Verschlusskappen und Septa minimieren durch Handhabung verursachte Kontamination. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Oben offene Verschlusskappen können mit jedem 8-mm-Septum verwendet werden
  • Phenolharz-Verschlusskappen sind autoklavierbar und für Applikationen bei niedrigen Temperaturen geeignet
  • Polypropylen-Verschlusskappen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Applikationen geeignet
  • KimLok™ Verschlusskappe/Septum-Einheiten haben einen eingegossenen Zentrierring, der ein Verschieben des Septums während der Injektion verhindert
  • Septum aus PTFE/rotem Gummi sind eine kostengünstige Lösung für viele GC-Applikationen
  • PTFE/Silikon-Septum werden am häufigsten in HPLC- und IC-Applikationen verwendet
  • Vorgeschlitztes Septum lässt sich leichter mit dünnen Nadeln durchstechen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe (Dichtung) No seal
Beschreibung 8-mm-Oben offener Schraubverschluss, 8-425-Schraubgewinde, 5,5-mm-Öffnung
Farbe Schwarz
Material Polypropylen
Vorgeschlitzt No
Septum No Septum
Menge 100
Verschlussgröße 8 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Fläschchen mit 8-425 Schraubgewinde und Standardöffnung
Durchmesser (metrisch) Öffnung 5.5 mm
Produkttyp Schraubkappe, oben offen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.