Learn More
Thermo Scientific™ 8-mm-Klarglasfläschchen mit Bördelverschluss
Artikelnummer. 10169154
Click to view available options
Volumen (metrisch):
250 μl
325 μl
575 μl
775 μl
800 μl
1000 μl
1180 μl
1300 μl
Basisausführung:
Abgeschrägte Basis
Flachboden
Konisch
Konischer Boden
Rundboden
Material:
Glas
PTFE
Produkttyp:
8 mm-Fläschchen mit Bördelverschluss
Fläschchen mit 8 mm-Bördelverschluss
Fläschchen mit Bördelverschluss
Fläschchenstützhülse
Fläschchenstützmanschette
Packungsgröße:
100 Stück
125 Stück
25 Stück
40 Stück
50 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 10169154
Marke: Thermo Scientific™ C4008739
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Wählen Sie aus unserem Portfolio von hochwertigen 8-mm-Glasfläschchen mit Bördel-/Schnappverschluss, die sich ideal eignen als Probenfläschchen mit kleinem Fassungsvermögen für Autosampler-Tabletts mit 6 mm, 7 mm und 8 mm.
Wählen Sie aus unserem Portfolio von hochwertigen 8-mm-Glasfläschchen mit Bördel-/Schnappverschluss, die sich ideal eignen als Probenfläschchen mit kleinem Fassungsvermögen für Autosampler-Tabletts mit 6 mm, 7 mm und 8 mm. Zur Maximierung der erforderlichen Rückgewinnung bei Injektionen kleiner Proben können Sie zwischen Modellen mit flachem oder konischem Boden wählen. Wiederverwendbare Manschetten halten die mit Bördelverschlüssen versiegelten Fläschchen in Autosampler-Karussells oder Gestellen in der korrekten Position und ermöglichen, die Fläschchen sowohl in GC- als auch HPLC-Autosamplern als zusammengehörige Einheit in die jeweilige Injektionsposition zu bewegen. Sie werden aus hochwertigem Borosilikat-Klarglas (Typ 1, Klasse A) hergestellt und erfüllen alle Anforderungen der US-, EU- und JPN-Pharmakopöen. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™ Premiere™, Thermo Scientific™National™ und Thermo Scientific™Chromacol™.
6mm Diameter Vials
  • Entwickelt für PerkinElmer™ ISS-100 oder ISS-200 Probengeber
  • Für die Verwendung im ISS-200 Probengeber wird eine Trägermanschette benötigt
7mm Diameter Vials
  • Kompatibel zu Beckman™ 504, CTC/Leap™ Technologies HTS PAL, Thermo Scientific™ AS 200S, Gilson™ 231
8mm Diameter Vials
  • Entwickelt für Fläschchentabletts mit 60 und 100 Positionen für PerkinElmer Probengeber
  • Die Gesamtkapazität dieser Fläschchen beträgt 1 ml, das empfohlene Füllvolumen beträgt 800 μl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Clear Glass Vial , 7 x 40mm, konischen Boden
Durchmesser (metrisch) Öffnung 8 mm
Innendurchmesser (metrisch) 7 mm
Farbe klar
Außendurchmesser (metrisch) 7mm
Material Glas
Volumen (metrisch) 575 μl
Rückstandsvolumen (metrisch) <2 μl
Basisausführung Konischer Boden
Gesamtvolumen (metrisch) 575 μL
Verschlusstyp Crimp Cap
Menge 100/Pk.
Verschlussgröße 8mm
Marking Spot No
Volume (Metric) Usable 450 μl
Zur Verwendung mit (Geräte) Beckman™ 504, CTC/Leap™ Technologies HTS PAL, Thermo Scientific™ AS 200S, Gilson™ 231
Höhe (metrisch) 40mm
Produkttyp Fläschchen mit Bördelverschluss
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.