Learn More
Thermo Scientific™ 8-mm-Klarglasfläschchen mit Bördelverschluss
Artikelnummer. 11538210
Change view
Click to view available options
Basisausführung:
Abgeschrägte Basis
Flachboden
Konisch
Konischer Boden
Rundboden
Material:
Glas
PTFE
Produkttyp:
8 mm-Fläschchen mit Bördelverschluss
Fläschchen mit 8 mm-Bördelverschluss
Fläschchen mit Bördelverschluss
Fläschchenstützhülse
Fläschchenstützmanschette
Packungsgröße:
100 Stück
125 Stück
25 Stück
40 Stück
50 Stück
500 Stück
Volumen (metrisch):
250 μl
325 μl
575 μl
775 μl
800 μl
1000 μl
1180 μl
1300 μl
Artikelnummer. Basisausführung Material Produkttyp unitSize Volumen (metrisch)
11538210 Flachboden Glas Fläschchenstützmanschette 25 Stück -
10712846 Konischer Boden Glas Fläschchen mit 8 mm-Bördelverschluss 100 Stück 250 μl
11921533 Rundboden Glas Fläschchen mit 8 mm-Bördelverschluss 100 Stück 325 μl
10169154 Konischer Boden Glas Fläschchen mit Bördelverschluss 100 Stück 575 μl
10097124 Flachboden Glas Fläschchen mit 8 mm-Bördelverschluss 100 Stück 775 μl
12423588 Flachboden Glas 8 mm-Fläschchen mit Bördelverschluss - 800 μl
11573750 Flachboden Glas Fläschchen mit 8 mm-Bördelverschluss 500 Stück 775 μl
11563750 Konisch Glas Fläschchen mit 8 mm-Bördelverschluss 500 Stück 575 μl
11583750 Flachboden Glas Fläschchen mit 8 mm-Bördelverschluss 500 Stück 1000 μl
11513760 Flachboden Glas Fläschchen mit 8 mm-Bördelverschluss 500 Stück 1300 μl
10268960 Konischer Boden Glas Fläschchen mit 8 mm-Bördelverschluss 500 Stück 1180 μl
11568200 Flachboden PTFE Fläschchenstützmanschette 50 Stück -
11508210 Flachboden PTFE Fläschchenstützmanschette 25 Stück -
10438574 Flachboden PTFE Fläschchenstützhülse 40 Stück -
10092963 Abgeschrägte Basis Glas Fläschchen mit Bördelverschluss 125 Stück 1180 μl
15 options
Artikelnummer. 11538210
Marke: Thermo Scientific™ SVS11G
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Wählen Sie aus unserem Portfolio von hochwertigen 8-mm-Glasfläschchen mit Bördel-/Schnappverschluss, die sich ideal eignen als Probenfläschchen mit kleinem Fassungsvermögen für Autosampler-Tabletts mit 6 mm, 7 mm und 8 mm.
Wählen Sie aus unserem Portfolio von hochwertigen 8-mm-Glasfläschchen mit Bördel-/Schnappverschluss, die sich ideal eignen als Probenfläschchen mit kleinem Fassungsvermögen für Autosampler-Tabletts mit 6 mm, 7 mm und 8 mm. Zur Maximierung der erforderlichen Rückgewinnung bei Injektionen kleiner Proben können Sie zwischen Modellen mit flachem oder konischem Boden wählen. Wiederverwendbare Manschetten halten die mit Bördelverschlüssen versiegelten Fläschchen in Autosampler-Karussells oder Gestellen in der korrekten Position und ermöglichen, die Fläschchen sowohl in GC- als auch HPLC-Autosamplern als zusammengehörige Einheit in die jeweilige Injektionsposition zu bewegen. Sie werden aus hochwertigem Borosilikat-Klarglas (Typ 1, Klasse A) hergestellt und erfüllen alle Anforderungen der US-, EU- und JPN-Pharmakopöen. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™ Premiere™, Thermo Scientific™National™ und Thermo Scientific™Chromacol™.
Wählen Sie das passende Fläschchen für Ihre Erfordernisse 
  • Die Dichtung des 8-mm-Bördelverschlusses minimiert die Belastung zwischen Lösungsmittel und Septum.
  • Neutrales Glas im Gütegrad Borosilikat-GOLD ist ein hochreines Glas mit geringer Expansion und einer extrem niedrigen Konzentration aktiver Stellen zum Schutz Ihrer Analyten vor unerwünschten Wechselwirkungen.
  • Die präzisionsgefertigten Manschetten (aus Glas oder PTFE) ermöglichen die Verwendung der Fläschchen in den meisten handelsüblichen Autosamplern.
Kompatibilität mit GC- und HPLC-Autosamplern*
Thermo Scientific™
Agilent™
Beckman™
Carlo Erba™
CTC™
Fisons™
PerkinElmer™
Shimadzu™
VWR™ (Merck)/Hitachi™
*Zur Kompatibilität mit Autosamplern siehe Thermo Scientific Katalog für Säulen und Verbrauchsmaterialien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Stützmanschette für 6 x 32-mm-Glasfläschchen, geeignet für Roboter-Autosampler
Innendurchmesser (metrisch) 12 mm
Farbe Transparent
Außendurchmesser (metrisch) 12 mm
Material Glas
Basisausführung Flachboden
Menge 25/Pk.
Marking Spot Ja
Höhe (metrisch) 32 mm
Produkttyp Fläschchenstützmanschette
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.