Learn More
Thermo Scientific™ 8-mm-Klarglasfläschchen mit Bördelverschluss
Artikelnummer. 11921533
Click to view available options
Volumen (metrisch):
250 μl
325 μl
575 μl
775 μl
800 μl
1000 μl
1180 μl
1300 μl
Basisausführung:
Abgeschrägte Basis
Flachboden
Konisch
Konischer Boden
Rundboden
Material:
Glas
PTFE
Produkttyp:
8 mm-Fläschchen mit Bördelverschluss
Fläschchen mit 8 mm-Bördelverschluss
Fläschchen mit Bördelverschluss
Fläschchenstützhülse
Fläschchenstützmanschette
Packungsgröße:
100 Stück
125 Stück
25 Stück
40 Stück
50 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 11921533
Marke: Thermo Scientific™ C4008632R
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wählen Sie aus unserem Portfolio von hochwertigen 8-mm-Glasfläschchen mit Bördel-/Schnappverschluss, die sich ideal eignen als Probenfläschchen mit kleinem Fassungsvermögen für Autosampler-Tabletts mit 6 mm, 7 mm und 8 mm.
Wählen Sie aus unserem Portfolio von hochwertigen 8-mm-Glasfläschchen mit Bördel-/Schnappverschluss, die sich ideal eignen als Probenfläschchen mit kleinem Fassungsvermögen für Autosampler-Tabletts mit 6 mm, 7 mm und 8 mm. Zur Maximierung der erforderlichen Rückgewinnung bei Injektionen kleiner Proben können Sie zwischen Modellen mit flachem oder konischem Boden wählen. Wiederverwendbare Manschetten halten die mit Bördelverschlüssen versiegelten Fläschchen in Autosampler-Karussells oder Gestellen in der korrekten Position und ermöglichen, die Fläschchen sowohl in GC- als auch HPLC-Autosamplern als zusammengehörige Einheit in die jeweilige Injektionsposition zu bewegen. Sie werden aus hochwertigem Borosilikat-Klarglas (Typ 1, Klasse A) hergestellt und erfüllen alle Anforderungen der US-, EU- und JPN-Pharmakopöen. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™ Premiere™, Thermo Scientific™National™ und Thermo Scientific™Chromacol™.
Wählen Sie das passende Fläschchen für Ihre Erfordernisse 
  • Die Dichtung des 8-mm-Bördelverschlusses minimiert die Belastung zwischen Lösungsmittel und Septum.
  • Neutrales Glas im Gütegrad Borosilikat-GOLD ist ein hochreines Glas mit geringer Expansion und einer extrem niedrigen Konzentration aktiver Stellen zum Schutz Ihrer Analyten vor unerwünschten Wechselwirkungen.
  • Die präzisionsgefertigten Manschetten (aus Glas oder PTFE) ermöglichen die Verwendung der Fläschchen in den meisten handelsüblichen Autosamplern.
Kompatibilität mit GC- und HPLC-Autosamplern*
Thermo Scientific™
Agilent™
Beckman™
Carlo Erba™
CTC™
Fisons™
PerkinElmer™
Shimadzu™
VWR™ (Merck)/Hitachi™
*Zur Kompatibilität mit Autosamplern siehe Thermo Scientific Katalog für Säulen und Verbrauchsmaterialien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 8-mm-Klarglasfläschchen mit Bördelverschluss, 6 x 32 mm, Rundboden
Durchmesser (metrisch) Öffnung 8 mm
Innendurchmesser (metrisch) 6 mm
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 6 mm
Material Glas
Volumen (metrisch) 325 μl
Rückstandsvolumen (metrisch) <6 μl
Basisausführung Rundboden
Gesamtvolumen (metrisch) 325 μl
Verschlusstyp Bördelverschluss
Menge 100/Pk.
Verschlussgröße 8 mm
Marking Spot Nein
Volume (Metric) Usable 250 μl
Zur Verwendung mit (Geräte) Fläschchentabletts mit 60 und 100 Plätzen für PerkinElmer Autosampler
Höhe (metrisch) 32 mm
Produkttyp Fläschchen mit 8 mm-Bördelverschluss
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.