Learn More
Thermo Scientific™ 8-mm-Klarglasfläschchen mit Bördelverschluss
Artikelnummer. p-6062116
Click to view available options
Volumen (metrisch):
250 μl
325 μl
575 μl
775 μl
800 μl
1000 μl
1180 μl
1300 μl
Basisausführung:
Abgeschrägte Basis
Flachboden
Konisch
Konischer Boden
Rundboden
Material:
Glas
PTFE
Produkttyp:
8 mm-Fläschchen mit Bördelverschluss
Fläschchen mit 8 mm-Bördelverschluss
Fläschchen mit Bördelverschluss
Fläschchenstützhülse
Fläschchenstützmanschette
Packungsgröße:
100 Stück
125 Stück
25 Stück
40 Stück
50 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 10712846
Marke: Thermo Scientific™ C4008632C
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Wählen Sie aus unserem Portfolio von hochwertigen 8-mm-Glasfläschchen mit Bördel-/Schnappverschluss, die sich ideal eignen als Probenfläschchen mit kleinem Fassungsvermögen für Autosampler-Tabletts mit 6 mm, 7 mm und 8 mm.
Wählen Sie aus unserem Portfolio von hochwertigen 8-mm-Glasfläschchen mit Bördel-/Schnappverschluss, die sich ideal eignen als Probenfläschchen mit kleinem Fassungsvermögen für Autosampler-Tabletts mit 6 mm, 7 mm und 8 mm. Zur Maximierung der erforderlichen Rückgewinnung bei Injektionen kleiner Proben können Sie zwischen Modellen mit flachem oder konischem Boden wählen. Wiederverwendbare Manschetten halten die mit Bördelverschlüssen versiegelten Fläschchen in Autosampler-Karussells oder Gestellen in der korrekten Position und ermöglichen, die Fläschchen sowohl in GC- als auch HPLC-Autosamplern als zusammengehörige Einheit in die jeweilige Injektionsposition zu bewegen. Sie werden aus hochwertigem Borosilikat-Klarglas (Typ 1, Klasse A) hergestellt und erfüllen alle Anforderungen der US-, EU- und JPN-Pharmakopöen. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™ Premiere™, Thermo Scientific™National™ und Thermo Scientific™Chromacol™.
Wählen Sie das passende Fläschchen für Ihre Erfordernisse 
  • Die Dichtung des 8-mm-Bördelverschlusses minimiert die Belastung zwischen Lösungsmittel und Septum.
  • Neutrales Glas im Gütegrad Borosilikat-GOLD ist ein hochreines Glas mit geringer Expansion und einer extrem niedrigen Konzentration aktiver Stellen zum Schutz Ihrer Analyten vor unerwünschten Wechselwirkungen.
  • Die präzisionsgefertigten Manschetten (aus Glas oder PTFE) ermöglichen die Verwendung der Fläschchen in den meisten handelsüblichen Autosamplern.
Kompatibilität mit GC- und HPLC-Autosamplern*
Thermo Scientific™
Agilent™
Beckman™
Carlo Erba™
CTC™
Fisons™
PerkinElmer™
Shimadzu™
VWR™ (Merck)/Hitachi™
*Zur Kompatibilität mit Autosamplern siehe Thermo Scientific Katalog für Säulen und Verbrauchsmaterialien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Klarglasfläschchen, 6 x 32 mm, konischer Boden
Durchmesser (metrisch) Öffnung 8 mm
Innendurchmesser (metrisch) 6 mm
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 6 mm
Material Glas
Volumen (metrisch) 250 μl
Rückstandsvolumen (metrisch) < 3 μl
Basisausführung Konischer Boden
Gesamtvolumen (metrisch) 250 μl
Verschlusstyp Bördelverschluss
Menge 100/Pk.
Verschlussgröße 6 mm
Marking Spot Nein
Volume (Metric) Usable 200 μl
Zur Verwendung mit (Geräte) PerkinElmer ISS-100 oder ISS-200 Autosampler
Höhe (metrisch) 32 mm
Produkttyp Fläschchen mit 8 mm-Bördelverschluss
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.