Learn More
Thermo Scientific™ Autosampler-Kits mit unmontierten, transparenten 8-mm-Fläschchen mit Schraubgewinde
Beschreibung
Sparen Sie Zeit bei der Probenvorbereitung und reduzieren Sie das Kontaminationsrisiko. Jedes Thermo Scientific™ Komfort-Kit mit 8 mm-Klarglasfläschchen (nicht montiert) enthält 100 Klarglasfläschchen und 100 Gewindekappen mit vormontierten Septa. Die wiederverwendbaren Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen. Durch transparente Tabletts sind vorhandene Artikel auch ohne Öffnen der Schubladenbox auf einen Blick zu sehen. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Zweiteiliges, durchsichtiges Tischablagetablett
- Die Kappen mit Septen sind nicht an den Fläschchen befestigt, sondern in Plastiktüten verpackt
Inhalt:
100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septen
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Schwarz |
| Beschreibung | Fläschchen: Klares Beschriftungsfeld, Verschluss: Schwarz geflanscht, Septa: Rotes PTFE/weißes Silikon - vorgeschlitzt |
| Innendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Glas, PTFE, Silikon |
| Vorgeschlitzt | Ja |
| Volumen (metrisch) | 2 ml |
| Septum | Rotes PTFE/weißes Silikon - vorgeschlitzt |
| Enthält | Fläschchen: C4013-1W, Verschluss: C4013-77A |
| Anzahl pro Packung | 100 |
| Show More |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.