Learn More
Thermo Scientific™ 8-mm-Kunststofffläschchen mit Schraubgewinde
Artikelnummer. 12410108
Click to view available options
Volumen (metrisch):
300 μl
475 μl
850 μl
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 12410108
Marke: Thermo Scientific™ C401313
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Diese chemisch inerten Fläschchen aus Polypropylen sind für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.
Wählen Sie aus diesen preiswerten Alternativen zu Glasfläschchen. Diese 8-mm-Kunststofffläschchen mit Standardöffnung und 8-425-Gewinde sind aus hochwertigem, GC-getestetem Polypropylen gefertigt. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten von Polypropylen-Fläschchen
  • Chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.
  • Bevorzugter Einsatz, wenn der Gehalt an anorganischen Ionen auf ein absolutes Minimum beschränkt werden muss
  • Preiswerte Alternative zu Glas
Chemische Beständigkeit
  • Breite chemische Kompatibilität mit Alkoholen, Acetonitril und anderen gängigen HPLC-Lösungsmitteln und damit der optimale Kunststoff zur Lagerung flüssiger Proben in wässrigen/organischen Gemischen
  • Für Temperaturen von -80 bis +121 °C
Kompatibel mit Autosamplern*
Beckman™
CTC™
Gilson™
Knauer™
Shimadzu™
Spark Holland™
Varian™
VWR™ (Merck)/Hitachi™
*Zur Kompatibilität mit Autosamplern siehe Thermo Scientific Katalog für Säulen und Verbrauchsmaterialien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 850 µl-MicroVial-Fläschchen mit hoher Rückgewinnung; Polypropylen
Durchmesser (metrisch) Öffnung 8 mm
Innendurchmesser (metrisch) 12 mm
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 12 mm
Material Polypropylen
Volumen (metrisch) 850 μl
Einsatztyp Konisches 600 μl MicroVial
Rückstandsvolumen (metrisch) < 8 μl
Arbeitsvolumen (metrisch) 675 μl
Basisausführung High Recovery
Gesamtvolumen (metrisch) 850 μl
Verschlusstyp Schraubverschluss
Höhe (metrisch) 32 mm
Menge 1000
Typ Fläschchen mit 8-425-Schraubgewinde
Verschlussgröße 8-425
Marking Spot Nein
Volume (Metric) Usable 675 μl
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.