Learn More
Fisherbrand™ 8 mm Schraubdichtung aus PP, weiß, oben geschlossen, 8-425 Gewinde, angebrachtes Septum
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Beige, Rot-Orange, Schwarz
Blau transparent, Weiß, Schwarz
Cremefarben, Rot, Schwarz
Grau, Rot, Schwarz
Rot, Weiß, Schwarz
Rot-Orange, Durchsichtig, Schwarz
Material (Auskleidung):
Naturkautschuk/TEF
PTFE/Butyl
Rotes Gummi/PTFE
Silikon/PTFE
Dicke (metrisch):
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Material (Auskleidung) | Rotes Gummi/PTFE |
| Farbe | Beige, Rot-Orange, Schwarz |
| Außendurchmesser (metrisch) | 8 mm |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC, HPLC |
| Menge | 100 |
| Dicke (metrisch) | 1 mm |
| Typ | Schraubverschluss |