Learn More
Fisherbrand™ 8 mm Schraubdichtung aus PP, rosa, Mittelloch, 8-425 Gewinde, angebrachtes Septum
Artikelnummer. 13405489 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Beige, Rot-Orange, Rosa
Rot, Weiß, Pink
Rot, Weiß, Rosa
Rot-Orange, Transparent, Rosa
Material (Auskleidung):
Naturkautschuk/TEF
Rotes Gummi/PTFE
Silikon/PTFE
Dicke (metrisch):
1 mm
1,3 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. Farbe Material (Auskleidung) Dicke (metrisch) unitSize
13405489 Beige, Rot-Orange, Rosa Rotes Gummi/PTFE 1 mm 1000 Stück
12901021 Rot, Weiß, Pink Silikon/PTFE 1 mm 1000 Stück
13495489 Rot, Weiß, Pink Silikon/PTFE 1,3 mm 1000 Stück
13485479 Rot-Orange, Transparent, Rosa Naturkautschuk/TEF 1,3 mm 1000 Stück
13475499 Rot, Weiß, Rosa Silikon/PTFE 1,3 mm 1000 Stück
5 options
Artikelnummer. 13405489
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.
  • 8mm
  • PP
  • Schraubverschluss
  • Pink
  • Mittelloch
  • 8-425er Gewinde
  • Vorab zusammengesetzte Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material (Auskleidung) Rotes Gummi/PTFE
Farbe Beige, Rot-Orange, Rosa
Außendurchmesser (metrisch) 8 mm
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC, HPLC
Menge 100
Dicke (metrisch) 1 mm
Produkttyp Schraube