Learn More
Fisherbrand™ 8 mm Schraubdichtung aus PP, rosa, Mittelloch, 8-425 Gewinde, angebrachtes Septum
Alle ansehen Fisherbrand ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Material (Auskleidung) | Naturkautschuk/TEF |
| Farbe | Rot-Orange, Transparent, Rosa |
| Außendurchmesser (metrisch) | 8 mm |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC, HPLC |
| Menge | 100 |
| Dicke (metrisch) | 1,3 mm |
| Verschlussgröße | 8-425 |
| Produkttyp | Schraube |