Learn More
Fisherbrand™ 8 mm Schraubdichtung aus PP, rosa, Mittelloch, 8-425 Gewinde, angebrachtes Septum
Code produit. 13495489 Tous les produits Fisherbrand Produits
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Farbe:
Beige, Rot-Orange, Rosa
Rot, Weiß, Pink
Rot, Weiß, Rosa
Rot-Orange, Transparent, Rosa
Material (Auskleidung):
Naturkautschuk/TEF
Rotes Gummi/PTFE
Silikon/PTFE
Dicke (metrisch):
1 mm
1,3 mm
missing translation for 'unitSize'
1000 Stück
Code produit. Farbe Material (Auskleidung) Dicke (metrisch) unitSize
13495489 Rot, Weiß, Pink Silikon/PTFE 1,3 mm 1000 Stück
12901021 Rot, Weiß, Pink Silikon/PTFE 1 mm 1000 Stück
13485479 Rot-Orange, Transparent, Rosa Naturkautschuk/TEF 1,3 mm 1000 Stück
13405489 Beige, Rot-Orange, Rosa Rotes Gummi/PTFE 1 mm 1000 Stück
13475499 Rot, Weiß, Rosa Silikon/PTFE 1,3 mm 1000 Stück
5 missing translation for 'options'
Code produit. 13495489
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Voir les produits de remplacement
Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.
  • 8mm
  • PP
  • Schraubverschluss
  • Pink
  • Mittelloch
  • 8-425er Gewinde
  • Vorab zusammengesetzte Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Material (Auskleidung) Silikon/PTFE
Farbe Rot, Weiß, Pink
Außendurchmesser (metrisch) 8 mm
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC, HPLC
Menge 100
Dicke (metrisch) 1,3 mm
Verschlussgröße 8-425
Produkttyp Schraube
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.