Learn More
Fisherbrand™ 8 mm Schraubdichtung aus PP, rosa, Mittelloch, 8-425 Gewinde, angebrachtes Septum
Artikelnummer. p-7113914 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Beige, Rot-Orange, Rosa
Rot, Weiß, Pink
Rot, Weiß, Rosa
Rot-Orange, Transparent, Rosa
Material (Auskleidung):
Naturkautschuk/TEF
Rotes Gummi/PTFE
Silikon/PTFE
Dicke (metrisch):
1 mm
1,3 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 12901021
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.
  • 8mm
  • PP
  • Schraubverschluss
  • Pink
  • Mittelloch
  • 8-425er Gewinde
  • Vorab zusammengesetzte Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material (Auskleidung) Silikon/PTFE
Farbe Rot, Weiß, Pink
Außendurchmesser (metrisch) 8 mm
Material Polypropylen
Septum 100
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC, HPLC
Dicke (metrisch) 1 mm
Typ Schraube
Verschlussgröße 8-425