Learn More
(8R,9S,10R,11S)-rel-8,9,10,11-Tetrahydrobenz[a]anthracen-8,9,10,11-tetrol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (8R,9S,10R,11S)-rel-8,9,10,11-Tetrahydrobenz[a]anthracene-8,9,10,11-tetrol |
| CAS | 78185-86-1 |
| Summenformel | C18H16O4 |
| Menge | 0.5 mg |
| Synonym | (±)-8α,9β,10β,11α-Tetrahydroxy-8,9,10,11-tetrahydrobenz[a]anthracene, (8α,9β,10β,11α)-(±)-8,9,10,11-Tetrahydrobenz[a]anthracene-8,9,10,11-tetrol, (8α,9β,10β,11α)-8,9,10,11-Tetrahydro-Benz[a]anthracene-8,9,10,11-tetrol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H16O4/c19-15-13-7-10-6-5-9-3-1-2-4-11(9)12(10)8-14(13)16(20)18(22)17(15)21/h1-8,15-22H/t15-,16+,17+,18-/m1/s1 |
| SMILES | O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C2=CC3=C4C(C=CC=C4)=CC=C3C=C12 |
| IUPAC-Name | (8R,9S,10R,11S)-8,9,10,11-Tetrahydrobenzo[b]phenanthren-8,9,10,11-Tetrol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 296.32 |
| Formelmasse | 296.1049 |