Learn More
(8S,10S)-6,8,10,11-Tetrahydroxy-8-(hydroxyacetyl)-1-methoxy-7,8,9,10-tetrahydronaphthacen-5,12-dion (Doxorubicin-Aglykon, Doxorubicinon), Mikromol™
Product Code. 17953806
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Unit Size:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
17953806 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 17953806 Supplier Mikromol Supplier No. MM0283.010025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
(8S,10S)-6,8,10,11-Tetrahydroxy-8-(hydroxyacetyl)-1-methoxy-7,8,9,10-tetrahydronaphthacen-5,12-dion (Doxorubicin-Aglykon, Doxorubicinon)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Doxorubicinone
CAS 24385-10-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Doxorubicinone
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C21 H18 O9
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Doxorubicinone, (8S,10S)-6,8,10,11-Tetrahydroxy-8-(hydroxyacetyl)-1-methoxy-7,8,9,10-tetrahydrotetracene-5,12-dione, Doxorubicin Hydrochloride Impurity D, Epirubicin Hydrochloride Impurity A, Doxorubicin Impurity D, Epirubicin Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C21H18O9/c1-30-11-4-2-3-8-14(11)20(28)16-15(17(8)25)18(26)9-5-21(29,12(24)7-22)6-10(23)13(9)19(16)27/h2-4,10,22-23,26-27,29H,5-7H2,1H3/t10-,21-/m0/s1
SMILES COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(C[C@H](O)c4c(O)c3C(=O)c12)C(=O)CO
IUPAC-Name (7S,9S)-6,7,9,11-Tetrahydroxy-9-(2-hydroxyacetyl)-4-methoxy-8,10-dihydro-7H-tetracen-5,12-dion
Molekulargewicht (g/mol) 414.36
Menge 25 mg
Formelmasse 414,0951 g/mol