Learn More
(8S,9R)-BMN 673, TRC
Artikelnummer. 30008933
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30008933 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30008933 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB5958855MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Talazoparib
CAS 1207456-01-6
Summenformel C19H14F2N6O
Menge 5 mg
Synonym (8S,9R)-BMN 673, (8S,9R)-5-Fluoro-8-(4-fluorophenyl)-2,7,8,9-tetrahydro-9-(1-methyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)-3H-pyrido[4,3,2-de]phthalazin-3-one
SMILES Cn1ncnc1[C@@H]2[C@H](Nc3cc(F)cc4C(=O)NN=C2c34)c5ccc(F)cc5
Molekulargewicht (g/mol) 380.35