Learn More
8S-Cabergolin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 8S-Cabergoline |
| CAS | 856676-33-0 |
| Summenformel | C26H37N5O2 |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | (8alpha)-N-[3-(Dimethylamino)propyl]-N-[(ethylamino)carbonyl]-6-(2-propenyl)-ergoline-8-carboxamide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C26H37N5O2/c1-5-11-30-17-19(25(32)31(26(33)27-6-2)13-8-12-29(3)4)14-21-20-9-7-10-22-24(20)18(16-28-22)15-23(21)30/h5,7,9-10,16,19,21,23,28H,1,6,8,11-15,17H2,2-4H3,(H,27,33)/t19-,21+,23+/m0/s1 |
| SMILES | CCNC(=O)N(CCCN(C)C)C(=O)[C@H]1C[C@H]2[C@@H](Cc3c[nH]c4cccc2c34)N(CC=C)C1 |
| IUPAC-Name | (6aR,9S,10aR)-N-[3-(Dimethylamino)propyl]-N-(ethylcarbamoyl)-7-prop-2-enyl-6,6a,8,9,10,10a-hexahydro-4H-indolo[4,3-fg]chinolin-9-carboxamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 451.6 |
| Formelmasse | 451.2947 |