Learn More
9,10-Anthrachinon-2 -Sulfonsäure-Natriumsalzhydrat, 97 % (Trockengewicht), Wasser ca. 4-6 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11481527
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11481527 2500 g 2500 Gramm
11461527 100 g 100 Gramm
11471527 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11481527 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24969.0E
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 153277-35-1 | C14H7NaO5S | 310.255 g/mol
9,10-Anthraquinone-2-sulfonic acid sodium salt hydrate forms charge-transfer complexes with 9,10-dimethoxyanthracene-2-sulfonate. It is used as a catalyst in production of alkaline pulping in the soda process. It is used as an in situ photochemical fluorescence probe.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
9,10-Anthrachinon-2-sulfonsäure-Natriumsalz-Hydrat bildet mit 9,10-Dimethoxyanthracen-2-sulfonat Ladungstransferkomplexe. Verwendung als Katalysator bei der Produktion von alkalischer Zellbildung im Sodaprozess. Verwendung als in-situ photochemische Fluoreszenzsonde.
Löslichkeit
Löslich in heißem Wasser, kaltem Wasser und unlöslich in Alkohol oder Äther.
Hinweise
Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 153277-35-1
Summenformel C14H7NaO5S
Molekulargewicht (g/mol) 310.255
MDL-Nummer MFCD00149068
InChI-Schlüssel GGCZERPQGJTIQP-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium anthraquinone-2-sulfonate, anthraquinone-2-sulfonic acid sodium salt, sodium 2-anthraquinonesulfonate, unii-511h72sdvx, sodium 9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-sulfonate, 2-anthracenesulfonic acid, 9,10-dihydro-9,10-dioxo-, sodium salt, sodium 2-anthrachinonesulphonate, 2-anthraquinone sodium sulfonate, 2-anthraquinonesulfonic acid sodium salt, sodium-2-anthrachinonesulphonate
PubChem CID 23661981
IUPAC-Name Natrium;9,10-Dioxoanthracen-2-Sulfonat
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C2=O)C=C(C=C3)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9,10-Anthraquinone-2-sulfonic acid sodium salt hydrate
Schmelzpunkt >320°C
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockengewicht), Wasser ≈4 bis 6 %
Menge 2500 g
Beilstein 3580452
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot water,cold water and insoluble in alcohol or ether.
Formelmasse 310.26 (Anhydrous)
Reinheit (%) 97%